Key Documents
104965
Sigma-Aldrich
Adenine
99%
Sinonimo/i:
6-Aminopurine, Vitamin B4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.13
Beilstein:
5777
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
99%
Punto di fusione
>360 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves