Documenti fondamentali
ADVH94547549
AChemBlock
5-Bromo-3-methyl-pyridine-2-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.53
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-2-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO2S/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)12(8,10)11/h2-3H,1H3
InChI
IWWIGUQEROPRDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white powder
Product Link
https://www.achemblock.com/t99289-5-bromo-3-methyl-pyridine-2-sulfonyl-chloride.html
Synonym
5-bromo-3-methylpyridine-2-sulfonyl chloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t99289-5-bromo-3-methyl-pyridine-2-sulfonyl-chloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)