Documenti fondamentali
ADVH7F37BCC2
AChemBlock
tert-butyl 6-amino-1,1-dimethyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.38
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-amino-1,1-dimethyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H24N2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-9-8-11-10-12(17)6-7-13(11)16(18,4)5/h6-7,10H,8-9,17H2,1-5H3
InChI
VKJRLBJQSSWYRH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t99901-tert-butyl-6-amino-1-1-dimethyl-3-4-dihydroisoquinoline-2-1h-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 6-amino-1,1-dimethyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1h)-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t99901-tert-butyl-6-amino-1-1-dimethyl-3-4-dihydroisoquinoline-2-1h-carboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)