Documenti fondamentali
ADVH303C346E
AChemBlock
(6-amino-3-chloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Scegli un formato
250 MG
231,47 €
1 G
464,17 €
5 G
1.407,23 €
SKU del venditore: Q69680-250MG
231,47 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
231,47 €
1 G
464,17 €
5 G
1.407,23 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.38
Numero MDL:
SKU del venditore: Q69680-250MG
231,47 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-amino-3-chloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BClFNO2/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)9)7(11)12/h1-2,11-12H,10H2
InChI
DFVBNYAMTHHWMF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
brown solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q69680-6-amino-3-chloro-2-fluorophenyl-boronic-acid.html
Synonym
(6-amino-3-chloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69680-6-amino-3-chloro-2-fluorophenyl-boronic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)