Documenti
AABH97D341B7
AA BLOCKS, INC.
5-Allyl-3-methoxy-6-methyl-7-(3,4,5-trimethoxyphenyl)bicyclo[3.2.1]oct-3-ene-2,8-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.44
Numero MDL:
Iupac Name
(1S,5R,7R)-5-allyl-3-methoxy-6-methyl-7-(3,4,5-trimethoxyphenyl)bicyclo[3.2.1]oct-3-ene-2,8-dione
Inchi Code
1S/C22H26O6/c1-7-8-22-11-16(27-5)19(23)18(21(22)24)17(12(22)2)13-9-14(25-3)20(28-6)15(10-13)26-4/h7,9-12,17-18H,1,8H2,2-6H3
InChI
OKURGHZJDGLSIP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/106894-43-3
Synonym
5-Allyl-3-methoxy-6-methyl-7-(3,4,5-trimethoxyphenyl)bicyclo[3.2.1]oct-3-ene-2,8-dione
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=106894-43-3