Documenti
AABH97CE8B2A
AA BLOCKS, INC.
3-Chloro-n-(2,3-dichlorophenyl)propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.53
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-N-(2,3-dichlorophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H8Cl3NO/c10-5-4-8(14)13-7-3-1-2-6(11)9(7)12/h1-3H,4-5H2,(H,13,14)
InChI
GNCQMOIXLVEQHF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/349097-69-4
Synonym
3-Chloro-n-(2,3-dichlorophenyl)propanamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=349097-69-4