Documenti fondamentali
AABH97CE88AD
AA BLOCKS, INC.
methyl 3-(2-methylpiperidin-1-yl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.27
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 3-(2-methyl-1-piperidinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-9-5-3-4-7-11(9)8-6-10(12)13-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI
PJCRNZVEJBXMEZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/767246-36-6
Synonym
methyl 3-(2-methylpiperidin-1-yl)propanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=767246-36-6
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)