Documenti
AABH97CE7F93
AA BLOCKS, INC.
7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.64
Numero MDL:
Iupac Name
7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
Inchi Code
1S/C9H10ClNO/c10-8-1-2-9-7(5-8)6-11-3-4-12-9/h1-2,5,11H,3-4,6H2
InChI
VYHQHLWCSBUSBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1042628-09-0
Synonym
7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1042628-09-0