Merck
SHM03
Sigma-Aldrich
MISSION® ExpressMag® Beads
Increases transduction efficiency
About This Item
UNSPSC kód:
41106609
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
eltarthatósági idő
3 yr
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
To view protocols from Sigma collaborators for ExpressMag system visit the link below.
www.sigmaaldrich.com/mission-protocols
Alkalmazás
When coupled with MISSION® ExpressMag® magnetics, ExpressMag beads will increase the transduction efficiency of lentiviral particles. Increases in transduction efficiency are particularly striking in primary cells and in suspension cells.
Elkészítési megjegyzés
Do NOT FREEZE! Significant decrease in efficacy will occur if ExpressMag bead solution is frozen.
Jogi információk
ExpressMag is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves