MTCT9010
MTC™ Bio FACS FlowTubes™ for Flow Cytometry
with standard cap, sterile, pkg of 500 ea (20 x bags 25EA)
Szinonimák:
cell sorting tube, flow cytometry tube
About This Item
Javasolt termékek
material
cap (standard cap)
polystyrene
round clear
sterilitás
sterile
Jellemzők
graduation: no
kiszerelés
pkg of 500 ea (20 x bags 25EA)
gyártó/kereskedő neve
MTC™ Bio T9010
kapacitás
5 mL
átmérő × H
12 mm × 75 mm
alkalmasság
suitable for (cell culture)
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Compatible with FACS (BD) instruments
- Available with 35µm strainer cap, standard cap, or no cap
- Clear polystyrene
- 5mL capacity