Fontos dokumentumok
EHU141041
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AOPEP
About This Item
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
GAAGACAGGGGCTCAGACAGCTACTGACTTTCCTCATGCTATCAGGATATGGTACAAAACTAAACCTGAAGGGCGATCGGTTACATGGACCTCAGACCAGAGTGGCAGGCCATGTGTTTATACTGTGGGATCTCCCATAAACAACAGGGCCCTTTTTCCATGCCAGGAGCCACCCGTTGCCATGTCAACATGGCAGGCTACAGTTCGAGCAGCTGCATCTTTTGTTGTTTTAATGAGTGGGGAAAATTCTGCCAAACCAACGCAGCTTTGGGAAGAGTGCTCAAGCTGGTATTACTATGTAACTATGCCAATGCCAGCCTCCACCTTCACAATTGCAGTGGGATGCTGGACAGAAATGAAGATGGAGACATGGTCATCAAATGATTTGGCAACAGAGAGACCCTTCTCACCTTCTGAGGCCAACTTCAG
Ensembl | humán elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Általános leírás
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany