Oligonucleótidos de ADN personalizados: síntesis de ADN estándar
Especificaciones de los oligonucleótidos de ADN | |
---|---|
Escalas de síntesis | 0,025, 0,05, 0,2, 1,0, 10 y 15 µmol cantidad de producción mg - gramos disponible por encargo |
Purificación | Desalado, Cartucho, HPLC, PAGE Ver Pautas de purificación de los oligonucleótidos |
Longitud | Hasta 120 bases, consulte al servicio técnico la viabilidad de oligos más largos, de hasta 180 bases |
Esqueleto | Fosfodiéster / fosforotioato |
Formato | Seco o en disolución (normalizado) |
Modificaciones | Más de 200 disponibles, entre ellas los colorantes (fluorescentes y no fluorescentes) |
Envase | Tubos de 2 ml a 50 ml, placas de microvaloración |
Controles de calidad | MALDI-TOF MS, MS de ionización por electrospray, OD por espectroscopia UV |
Ficha técnica y etiquetas | Incluye el rendimiento, la Tm (temperatura de fusión), el peso molecular (MW) y µg/OD Juego duplicado de etiquetas con cada pedido |
Otros servicios | Ajuste de la concentración Distribución en alícuotas en tubos o placas de pocillos Trazas de MSQC a disposición de los interesados |
Oligos de ADN en placas
Podemos dar formato a sus oligonucleótidos para que se adapten mejor a su aplicación, así como a sus requisitos de automatización e información.
Especificaciones personalizadas:
- Placas de 96 o 384 pocillos: varios tipos de placas disponibles
- Opciones de normalización de la concentración con volúmenes fijos o variables
- Secos o en disolución (agua o TE)
Además de los formatos comunes que se acaban de indicar, existen otras opciones, como:
- Código de barras 1-D o 2-D
- Placas y tampones especificados por el cliente
- Placas hijas (copias)
- Cebadores directos e inversos en un solo pocillo
Calidad
Cada envío contiene las fichas técnicas para su importación en los sistemas de información de los clientes, que contienen la ubicación del pocillo, la secuencia, el nombre del oligonucleótido, el número de lote, el peso molecular (MW), los µg/DO, la longitud, la Tm, la concentración y el volumen (en disolución).
Se han adoptado otras medidas de control de calidad para verificar la precisión de los formatos personalizados. Estas medidas son:
- Verificación de la orientación de la placa y de la posición del pocillo mediante espectrometría de masas
- Cebadores mezclados, es decir, directos e inversos en un solo pocillo, verificados por espectrometría de masas
- Verificación de códigos de barras legibles por máquina (1D y 2D)
- Inspección visual de todas las placas de partida e hijas antes del envío
Obtenga más información sobre nuestro control y garantía de calidad.
Verificación de concentración e identidad de placa
Empleamos una variedad de sistemas de automatización de manipulación de líquidos para normalizar la concentración de los oligos. Un proceso de normalización de varios pasos garantiza que las concentraciones están dentro de un intervalo estrecho. Al final del proceso, una lectura de absorbancia final (medida a 260 nm) garantiza que la concentración de todos los oligos es la deseada.
Mezclas personalizadas de oligos
Podemos proporcionar mezclas de oligos conformes a su especificación y formato requerido. Nuestras capacidades de formato personalizado se han optimizado para proporcionar formulaciones complejas que contienen cientos de oligos en una única mezcla.
Las mezclas de oligos pueden proporcionarse normalizadas respecto a una cantidad o concentración específicas en agua o disolución tampón y suministrarse en formato líquido o seco. Pueden proporcionarse múltiples alícuotas de la mezcla de oligos por encargo. Además de las mezclas estándar, nos especializamos en preparar formulaciones complejas que contienen cantidades variables por oligo dentro del conjunto. Pueden proporcionarse mezclas simples de oligos en placas o tubos; las formulaciones complejas que contienen un gran número de oligos serán proporcionadas en el tubo apropiado en función del volumen del conjunto o el formato requerido por el cliente.
Póngase en contacto con [email protected] para solicitar un presupuesto.
Garantías de rendimiento mínimo | ||||
---|---|---|---|---|
Oligos no modificados (O.D./µg)* | ||||
Escala (µmol) | Desalación | Cartucho | HPLC | PAGE |
0,025 | 3/90 | NA | NA | NA |
0,05 | 5/150 | 1/30 | 1/30 | 0,5/15 |
0,2 | 12/360 | 3/90 | 2,5/75 | 1/30 |
1,0 | 40/1 200 | 12/360 | 13/390 | 5/150 |
10 | 400/12 000 | NA | 130/3 900 | NA |
15 | 600/18 000 | NA | 190/5 700 | NA |
* La garantía es para 20 mer o más. Los oligos inferiores a 20 bases tendrán OD menores. Las cantidades en microgramos se calculan en función de un valor de 30 µg/OD. Si el valor µg/OD es inferior a 30, los µg comunicados serán proporcionalmente menores. La producción de fosforotioatos constituye un 70 % de los valores antes indicados.
Calendario de envío | ||||
---|---|---|---|---|
Escala (µmol) | Desalación | Cartucho | HPLC | PAGE |
0,025 | 24 hours* | NA | NA | NA |
0,05 | 1-2 días | 1-2 días | 3-4 días | Preguntar |
0,2 | 1-2 días | 1-2 días | 3-4 días | Preguntar |
1,0 | 1-2 días | 1-2 días | 3-4 días | Preguntar |
Plates (non-modified)** | 3-5 días | 3-5 días | Preguntar | Preguntar |
Más de 1,0 µmol | 10 días o menos | 10 días o menos | 10 días o menos | Preguntar |
Gran cantidad | Preguntar | Preguntar | Preguntar | Preguntar |
Modificada después de la síntesis | 7-10 días | 7-10 días | 7-10 días | Preguntar |
Todas las demás modificaciones | 5 - 7 días o menos | 5 - 7 días o menos | 5 - 7 días o menos | Preguntar |
* 24 hours is based on non-modified oligos with lengths up to 35 bases.
** Large projects will be placed on a delivery schedule based on requirements and agreement with both parties.
Network error: Failed to fetch