Merck
Placas de filtración MultiScreen®
Las placas MultiScreen® con capacidades de 96 y 384 pocillos están disponibles en muchas configuraciones y en un conjunto diverso de materiales de carcasa para garantizar la compatibilidad con diversas formulaciones de medios y disolventes. Disponemos de placas con fondo sólido para análisis de cribado quimioluminiscente y fluorescente, preparación y conservación de muestras y ELISA con formato de tira de 8 pocillos. Las placas de filtración son de valor incalculable para la preparación de muestras, como la separación celular para citometría de flujo, ELISpot, migración celular, invasión y quimiotaxis, unión de ligandos a enzimas y receptores, y ensayos de solubilidad y permeabilidad, incluido el PAMPA. Las placas son compatibles con la automatización y están diseñadas para utilizarse con el procedimiento de vacío DirectStack™ destinado a minimizar la interferencia de las muestras. Es posible la personalización del producto , incluidos códigos de barras, selección de membrana y embalaje.
Placas de filtración MultiScreen®
Las placas de filtración MultiScreen® se han diseñado para funcionar de forma productiva con sensibles sistemas de detección y obtención de imágenes, lo que proporciona una manipulación fiable y sólida de las muestras y una transferencia precisa. Las placas con capacidad de 96 y 384 pocillos se fabrican utilizando una diversa gama de materiales de carcasa para garantizar su compatibilidad con varios tipos de muestras. Las placas de filtración MultiScreen® se ofrecen en una amplia selección de membranas de filtración con opciones estériles y no estériles.
  • Membranas Durapore® (PVDF): membranas de baja adsorción a proteínas y ácidos nucleicos con tamaños de poro de 0,22 a 1,2 µm para la preparación de muestras, análisis bioquímicos y aplicaciones con microesferas
  • Membranas Immobilon®P (PVDF): membranas de elevada adsorción a proteínas y ácidos nucleicos disponibles en un tamaño de poro de 0,45 µm para ELISpot, incluidos el ELISpot y los análisis de adsorción a ADN y a proteínas.
  • Se dispone de otras membranas, como la de MCE (nitrocelulosa), PTFE, policarbonato y muchas más
Placas de filtración MultiScreen®HTS
Las placas Multiscreen®HTS están diseñadas específicamente para un uso de alto rendimiento con estaciones de trabajo automatizadas. Las paredes laterales firmes mejoran la manipulación y proporcionan amplias superficies para poder colocar la etiqueta con el código de barras. Cada pocillo está tapado para evitar que se produzcan interferencias en la incubación. El desagüe patentado es extraíble para facilitar el acceso a los filtros. Las placas de filtración MultiScreen®HTS+ tienen un exclusivo soporte de malla de nailon para permitir un mejor lavado, reducir el ruido de fondo y mejorar las relaciones señal-ruido. Se dispone de placas de filtración en formatos de 96 y 384 pocillos con una amplia selección de membranas y plásticos. 
Placas de filtración MultiScreen® Classic
Las placas MultiScreen® Classic están diseñadas específicamente para análisis que requieran la extracción del desagüe y el acceso a las membranas. El material base de la placa flexible puede extraerse manualmente para ensayos de bajo rendimiento. Cada pocillo está tapado para evitar que se produzcan interferencias en la incubación. Se dispone de placas de filtración en formato de 96 pocillos con una amplia selección de membranas y plásticos.
Placas de filtración MultiScreen® Solvinert™
Para la preparación de muestras, la precipitación de proteínas con disolventes, los ensayos de escisión de microesferas y la transferencia cuantitativa del filtrado para análisis, recomendamos las placas de filtración MultiScreen® Solvinert™. Estas placas contienen membranas de PTFE hidrófilas o hidrófobas que garantizan bajos extraíbles, baja adsorción indeseable y una elevada recuperación de los analitos .
Placas de filtración MultiScreen® MESH
Los sistemas MultiScreen® MESH utilizan una placa filtrante de fondo de malla de nailon de 96 pocillos y constituyen un sistema completo para el cribado de dianas y otras aplicaciones críticas mediante la evaluación de nuevos compuestos utilizando organismos pluricelulares como modelo in vivo. Estos sistemas se utilizan de manera sistemática en el descubrimiento de productos farmacéuticos y agrofarmacéuticos para ensayos que miden la citotoxicidad, la parálisis y la muerte. Las placas están fabricadas con plástico ópticamente transparente para facilitar la obtención de imágenes.
Placas de filtración MultiScreen®-MIC para migración, invasión y quimiotaxis
La placa de filtración MultiScreen®-MIC proporciona una plataforma fiable y versátil para una amplia gama de análisis de cribado en células aisladas, como migración, invasión, quimiotaxis, co-cultivo, angiogénesis y transmigración. Las placas y los kits están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro de membrana para incorporar análisis con líneas celulares adherentes o en suspensión y para propiciar el crecimiento celular destinado a los análisis de transmigración y cultivo. Las placas se suministran estériles para permitir tiempos de incubación más largos y la configuración del ensayo y el análisis en el mismo dispositivo.
  • Uso con células adherentes o en suspensión
  • Amplia compatibilidad de los análisis
  • Gran uniformidad del análisis con poca variabilidad interanalítica
  • Membrana de policarbonato disponible en tamaños de poro de 3, 5 y 8 μm
  • Kits premontados disponibles
Placas de filtración MultiScreen® PCR
Las placas de filtración MultiScreen® PCR explotan los principios de exclusión por tamaño para purificar los productos de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), las preparaciones de cromosomas bacterianos artificiales (BAC) y las preparaciones de plásmidos, así como la limpieza de la reacción de secuenciación. Estas placas ofrecen filtros para purificación por PCR rápida, automatizada y de alto rendimiento. Las placas se suministran en formatos de 96 y 384 pocillos, incluido un formato de microplacas de 96 pocillos para la purificación de muestras de productos de PCR de menor volumen.
  • Gran pureza y recuperación
  • Tiempos de procesamiento rápidos
  • > 99,5 % de eliminación del cebador
  • Placa de filtración Multiscreen® PCR96 micropocillos recomendada para volúmenes pequeños (1 – 150 μl)
Sistemas de vacío y accesorios MultiScreen®
Los sistemas de vacío MultiScreen® utilizan la tecnología DirectStack™ para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los análisis realizados con filtración, permitiendo el apilamiento placa sobre placa, lo que elimina las brechas entre los pocillos directores de flujo y los receptores en aplicaciones que requieren la recogida del filtrado. Se dispone de una variedad de accesorios para optimizar los procedimientos de trabajo para radiactividad, cromatografía y recogida de muestras.