Sistema de purificación de agua de laboratorio Milli-Q® ; IX
Agua de tipo II purificada de manera fiable para reproduciblidad de resultados de los resultados y productividad del laboratorio
Para una total confianza en que el agua no esté afectando a sus análisis, el sistema de purificación de agua Milli-Q® IX proporciona una fuente fiable de agua purificada de tipo II de gran calidad para abastecer los requisitos de su laboratorio.
Sistema de purificación de agua Milli-Q® IX
- Aplicaciones generales del laboratorio: preparación de las muestras, las disoluciones tampón y los reactivos; enjuague del material de vidrio; abastecimiento del equipo y el instrumento (por ejemplo, autoclaves, lavadoras, cámaras de ensayos climáticos y de estabilidad, analizadores clínicos y teñidores de portaobjetos, generadores de hidrógeno y sistemas para producción de agua ultrapura, como el sistema de producción de agua ultrapura Milli-Q® IQ 7000)
- Aplicaciones sensibles: preparación de medios de cultivo microbiológico (Artículo técnico: EN ISO 11133 y agua para la preparación y los ensayos de rendimiento de los medios de cultivo microbiológicos); disoluciones de tinción para histología y citología; inmunohistoquímica; electroforesis en gel, inmunoelectrotransferencia; inmunoanálisis (ELISA, RIA); ensayos de disolución; demanda biológica de oxígeno (DBO)/ demanda química de oxígeno (DQO); espectroscopia UV/Vis; valoración
El sistema de purificación de agua Milli-Q® IX satisface los requisitos de los laboratorios en entornos regulados, donde el cumplimiento de las normas, la precisión y la eficiencia son fundamentales (por ejemplo, alimentos sólidos y líquidos, laboratorios de análisis medioambientales e industriales, laboratorios clínicos, industria farmacéutica). También da apoyo a los laboratorios de investigación e innovación en el descubrimiento y desarrollo más rápidos de la próxima gran novedad (académica, institutos de investigación, investigación farmacéutica, biotecnología).
Vídeo: Sistema de purificación de agua de laboratorio Milli-Q® IX
En el siguiente vídeo puede ver cómo el sistema de purificación de agua Milli-Q® IX dispensa agua purificada de calidad constante, protege de la contaminación y aumenta la eficiencia del laboratorio.
Calidad constante y fiable del agua purificada de tipo II
Las tecnologías de purificación complementarias y sostenibles, como el módulo de EDI Elix® autorregenerante y las lámparas UV carentes de mercurio ech2o®, garantizan la posibilidad de tener siempre a mano agua purificada de gran calidad constante. Los filtros y los ultrafiltros finales le permiten una ulterior adaptación de la calidad del agua a sus requisitos de aplicación específicos. Además, con una supervisión precisa y continua de la resistividad directamente desde la pantalla táctil del dispensador, tendrá siempre plena confianza en la calidad de su agua purificada.
- El cartucho de pretratamiento IPAK Gard®, de gran eficiencia, elimina los coloides, las partículas, el cloro libre y los minerales procedentes del agua del grifo con el objetivo de proteger la membrana de ósmosis inversa (RO) para aumentar el rendimiento del sistema.
- La RO avanzada elimina del 95 % al 99 % de los contaminantes: iones, partículas, bacterias y moléculas orgánicas grandes. Su lazo de recuperación de agua reduce el consumo de la misma y se adapta a la temperatura o conductividad del agua de alimentación para asegurar un caudal de producción constante.
- Nuestro módulo de electrodesionización (EDI) Elix® elimina los iones que queden para conseguir una calidad superior constante del agua purificada. El módulo autorregenera continuamente sus resinas de intercambio iónico a través de un pequeño campo eléctrico, eliminando la necesidad de procedimientos de regeneración química, reduciendo el mantenimiento y asegurando costes de funcionamiento bajos y predecibles.
- Lámparas UV ech2o® carentes de mercurio – La mayor eficiencia de inactivación bacteriana se consigue mediante la tecnología LED UVC sin mercurio que emite a 265 nm. Estas lámparas están colocadas en el lazo de recirculación automático del sistema y dentro del depósito de almacenamiento del agua purificada para la prevención multiespecífica de la contaminación bacteriana.
Depósito inteligente para el almacenamiento del agua purificada
Descubra nuestra mejor protección del agua purificada almacenada. La solución inteligente para el almacenamiento del agua purificada proporciona protección multiespecífica frente a la contaminación por bacterias, partículas y CO2 para salvaguardar la pureza del agua mejor que nunca:
- Antes de la producción de agua, el enjuague automático de la membrana de RO y del módulo de EDI Elix® asegura que sólo entra en el depósito el agua purificada de la mayor calidad
- Un filtro de venteo perfectamente integrado proporciona una mejor protección contra los contaminantes aéreos.
- El módulo de desinfección automática (ASM) evita el crecimiento bacteriano y la formación de biopelícula al irradiar regularmente el agua almacenada y las paredes del depósito
- Un sensor de rebosamiento sustituye a la conexión hidráulica al desagüe, eliminando esta fuente de retrocontaminación
- La recirculación automática del agua almacenada a través de una lámpara UV bactericida preserva la calidad del agua en el depósito y asegura que haya agua de tipo II de gran calidad siempre a mano y lista para usar
Mayor sostenibilidad del laboratorio a través de la tecnología y el diseño
Las innovadoras tecnologías de purificación y su diseño minimizan el impacto medioambiental del sistema de purificación de agua Milli-Q® IX. Características fundamentales de sostenibilidad:
- El módulo de EDI Elix® autorregenerante elimina la necesidad de regeneración química, evitando los residuos químicos y las tasas asociadas de transporte y eliminación
- La RO avanzada recicla el agua rechazada, reduciendo el desperdicio de agua y su consumo general
- El modo «laboratorio cerrado» reduce al mínimo el consumo de agua y energía cuando el laboratorio permanece cerrado durante fines de semana largos y en los periodos de vacaciones
- Las lámparas UV bactericidas ech2o® carecen de mercurio
- Se ha utilizado menos plástico para la fabricación, el embalaje y el transporte gracias al tamaño más compacto del sistema, el depósito y los fungibles
Productos alternativos más ecológicos
Los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli- Q® IX se han evaluado para 7 dimensiones que tienen un impacto crucial en el calentamiento global: energía y emisiones, agua, embalaje, materiales, proveedores y fabricación, economía circular, y usabilidad e innovación.
Oficialmente galardonados con la etiqueta de producto alternativo más ecológico (Greener Alternative Product), certificamos que los sistemas Milli-Q® IX consumen menos plástico y menos electricidad, y que carecen por completo de mercurio. Vea las tarjetas de puntuación Design for Sustainability para cada sistema aquí:
Uso sencillo e intuitivo que propicia la eficiencia diaria del laboratorio
Con nuestros dispensadores ergonómicos e innovadores de agua purificada E-POD® tendrá siempre acceso cómodo y sencillo a agua recién purificada:
- Gire la rueda de dispensación o toque la pantalla táctil, incluso con guantes, para ajustar el caudal o configurar el volumen
- Utilice la pantalla táctil para elegir una opción de dispensación, supervisar los parámetros de calidad del agua, recuperar rápidamente los datos o controlar las funciones esenciales del sistema
- Pruebe el modo de dispensación volumétrica para llenar automáticamente el material de vidrio hasta el volumen que haya especificado. Sólo tiene que pulsar el botón, tocar la pantalla o pisar el pedal (opcional) para repetir
Sin problemas de mantenimiento
Las características de diseño inteligente hacen que el sistema sea fácil de utilizar y de mantener:
- Las características de automantenimiento automatizado abarcan el lavado y el enjuague de la RO, el enjuague de la EDI, el lazo de recirculación y la desinfección UV del depósito
- Alertas automatizadas avisan de cuando es necesario sustituir los fungibles para evitar que los componentes principales se vean afectados
- Asistentes en la pantalla le guían para realizar un mantenimiento sencillo y procedimientos internos de resolución de problemas
- Cualquier miembro del equipo del laboratorio puede sustituir con confianza los cartuchos en unos pocos minutos con sólo girar y bloquear
- La sustitución coordinada, una vez al año de los fungibles reducen las molestias al mínimo
Liberación de espacio y opciones de instalación flexibles
El sistema Milli-Q® IX está diseñado para ganar un valioso espacio colocando sólo el estrecho dispensador E-POD® sobre la mesa de trabajo. La unidad de purificación compacta y el depósito pueden integrarse debajo de la mesa de trabajo, en la pared o en una combinación de ambas para ajustarse a sus requisitos. Existe una variedad de caudales de producción (3, 5, 10, 15 l/h) y opciones de tamaño del depósito (25, 50, 100 l) para garantizar la satisfacción completa de los requisitos de su laboratorio. Pueden suministrarse dos dispensadores por sistema, con una distancia de hasta 5 m entre los POD. De esta forma, los científicos que trabajen en mesas alejadas, o incluso en otro laboratorio, tendrán acceso al agua purificada.
Los servicios digitales simplifican el cuidado del sistema y garantizan la productividad
El servicio de atención a distancia MyMilli-Q™ Remote Care es una función telemática única de supervisión y servicio que proporciona:
- Acceso remoto a su sistema y a sus datos
- Notificaciones automáticas, por correo electrónico o SMS, en caso de alerta o alarma
- Servicio técnico más rápido con diagnóstico y posible reparación a distancia
- Gestión simplificada de los datos y trazabilidad avanzada que facilita los procesos de auditoría y acreditación
Vea el vídeo Conveniencia de la conectividad sobre cómo un sistema de purificación de agua conectado puede propiciar la productividad ininterrumpida de su laboratorio.