Merck
Método analítico: Zinc en los suelos
Instrumentos y reactivos:
Nº de ref. 173016  Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 o
Nº de ref. 173017  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 o
Nº de ref. 173018  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 o
Nº de ref. 109748  Fotómetro Spectroquant® NOVA 30 o
Nº de ref. 109751  Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 o
Nº de ref. 173632  Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de ref. 114946  Cubetas rectangulares de 10 mm y/o
Nº de ref. 114947  Cubetas rectangulares de 20 mm y/o
Nº de ref. 114944  Cubetas rectangulares de 50 mm
Nº de ref. 100861  Ensayo de zinc en cubeta Spectroquant®
Nº de ref. 114566  Ensayo de zinc en cubeta Spectroquant®
Nº de ref. 100316  Ácido clorhídrico al 25 % para análisis
Nº de ref. 109970  Ácido clorhídrico 1 mol/l para análisis
Nº de ref. 105588  Disolución de hidróxido de sodio al 10 % para análisis
Nº de ref. 109535  Tiras indicadoras universales MColorpHastTM pH 0 - 14
Nº de referencia 109531  Tiras indicadoras de pH 0 - 6 MColorpHastTM
Nº de ref. 116754  Agua para análisis
Carbón activado para análisis del suelo
Preparación de la muestra:
En un vaso de precipitados de vidrio coloque 10 g de muestra seca al aire y tamizada (malla de 2 mm) con 100 ml de ácido clorhídrico 1 mol/l y la punta de una espátula llena de carbón activado para análisis de suelo y mezcle bien durante 1 hora. El valor del pH debe ser de 1 a 2 (compruébelo con tiras indicadoras de pH). Si es necesario, ajuste con ácido clorhídrico al 25 %.
A continuación, ajuste el valor de pH de la suspensión a 3,0 con disolución de hidróxido de sodio al 10 %, utilizando el pehachímetro. Retire después la materia no disuelta mediante filtración a través de un filtro plegado y lave los residuos del filtro 3 veces con agua para análisis. Recoja el filtrado y los lavados en un matraz aforado estándar de 200 ml; por último, complete hasta el volumen con agua para análisis y mezcle bien.
Análisis:
Determinación con los kits de ensayo antes mencionados.
Cálculo
Contenido de zinc en mg/kg de Zn  =  valor del análisis en mg/l de Zn x 20