Merck
Polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene styrene 30 wt. %, average Mw ~140,000 by GPC, contains <0.5 wt. % antioxidant
Polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene
Polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene styrene 30 wt. %, average Mw ~140,000 by GPC, contains <0.5 wt. % antioxidant
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]x (CH2CH=CHCH2)y [CH2CH(C6H5)]x
Número de CAS:
Products
Marca
Forma física
Composición química
Nivel de calidad
Composición del polímero
Tipo de polímero
Showing 1-1 of 1