Merck
Tiras de agar Hycon listas para usar Sabouraud Dextrose Agar, Irradiable antibiotics, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 40 strips, suitable for air monitoring
Tiras de agar Hycon listas para usar
Tiras de agar Hycon listas para usar Sabouraud Dextrose Agar, Irradiable antibiotics, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 40 strips, suitable for air monitoring
Sinónimos:
Hycon Ready-to-use Agar Strips
Products
Categoría de producto
Marca
Composición química
Compatibilidad
Nivel de calidad
Aplicación
Idoneidad del microorganismo
Tamaño del envase
Método de esterilización