Merck
5α-Dihydrotestosterone-D3 (16,16,17-D3) solution 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
5α-Dihydrotestosterone-D3 (16,16,17-D3) solution
5α-Dihydrotestosterone-D3 (16,16,17-D3) solution 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
5α-DHT-D3 (16, 16, 17-D3) solution
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H27O2D3
Número de CAS:
Peso molecular:
293.46
Número CE:
Products
Categoría de producto
Marca
Peso de la fórmula
Fabricante
Forma física
Formato