Reactivos de agotamiento, enriquecimiento y fraccionamiento subcelulares
El fraccionamiento subcelular y el enriquecimiento proteico permiten la identificación y el estudio de proteínas en la investigación proteómica. Se dispone de una amplia selección de kits para procesar muestras de células, tejidos, bacterias, plantas y otros tipos de muestras para el fraccionamiento subcelular, la extracción de proteínas, el agotamiento y el enriquecimiento.
Products
Kit para aislamiento de orgánulos
La biogénesis y el mantenimiento de los orgánulos intracelulares es fundamental en biología celular. El establecimiento y mantenimiento del orden requiere mecanismos para sintetizar y localizar proteínas en orgánulos específicos y controlar y regular los orgánulos individuales. El perfilado proteómico dirigido puede asociarse con la función de la ruta proteica enriqueciendo los orgánulos y analizando su contenido. Estos kits y reactivos permiten a los investigadores enriquecer las mitocondrias y cloroplastos funcionales, entre otros orgánulos, con kits complementarios para determinar su integridad.
- Reactivos de extracción especialmente formulados y procedimientos probados adecuados para el aislamiento a pequeña o gran escala
- Aísle los orgánulos intactos y funcionalmente activos para la extracción de proteínas, los ensayos in vitro y otros estudios
Kits ProteoExtract®
Los kits ProteoExtract® cubren las diferentes etapas en la preparación de muestras proteómicas, desde la extracción de proteínas y la eliminación de proteínas abundantes hasta la concentración de mezclas proteicas, la eliminación de sustancias interferentes, la digestión de proteínas, la captura selectiva de péptidos fosforilados y el enriquecimiento selectivo de clases de proteínas específicas. Todos los kits son compatibles entre sí.
- Extracción eficaz y reproducible de proteínas
- Las combinaciones de inhibidores de proteasa mejoran los resultados en los análisis posteriores
- Mejor resolución de las manchas facilitada por la digestión de los ácidos nucleicos con la nucleasa Benzonase® sin proteasas
- Diseñados para ser compatibles con muchas aplicaciones, como ensayos de actividad, transferencia western, PAGE 1D Y 2D y espectrometría de masas
- Protocolos optimizados para diferentes muestras biológicas
Kits de extracción y agotamiento ProteoPrep®
Los kits ProteoPrep® y los reactivos de extracción individuales permiten extractos de proteínas selectivos o totales de muestras celulares. Las extracciones de proteínas obtenidas con cada componente pueden optimizarse para satisfacer sus requisitos individuales. Los reactivos reductores y alquilantes producen muestras de proteínas que exhiben un mejor enfoque y una disminución de las estrías en los geles 2D. Cada reactivo del kit está disponible también como producto individual para investigadores que han optimizado un protocolo de extracción utilizando un reactivo de extracción caotrópico.
- Preparaciones innovadoras de detergente
- Disoluciones de solubilización premezcladas
Recursos de productos relacionados
Folleto: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis