Merck
Unidades de inmunodetección en membrana
La inmunodetección mediante inmunoelectrotransferencia implica el uso de anticuerpos para detectar la proteína deseada. Se bloquean las membranas que contienen las proteínas transferidas, a continuación se incuban y se detectan los anticuerpos utilizando métodos quimioluminiscentes, colorimétricos o fluorescentes. Las unidades de inmunodetección en membrana facilitan el procesamiento de la inmunoelectrotransferencia al simplificar los procedimientos de trabajo y acelerar los tiempos de detección. 
Más información sobre
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
El sistema de detección de proteínas Snap I.D. 2.0 presenta una elegante base blanca con dos botones de ajuste azules y una pantalla de visualización, junto con áreas designadas para la colocación de muestras, que incorporan tecnología moderna de análisis de proteínas
Sistema de detección de proteínas SNAP i.d.® 2.0
El sistema de detección de proteínas SNAP i.d.® 2.0 es un sistema exclusivo accionado por vacío que empuja los reactivos a través de la membrana, aumentando el contacto con la membrana al tiempo que elimina la dependencia de la difusión o la agitación. Esta mejora en la distribución tridimensional de los reactivos reduce el tiempo requerido para la inmunodetección. Mientras que la transferencia western tradicional requiere de 4 a 24 horas para los pasos de bloqueo, incubación de anticuerpos y lavado, el protocolo SNAP i.d.® 2.0 tarda sólo 30 minutos sin pérdida de intensidad de la señal ni reducción de la calidad de la transferencia. Todas las etapas de inmunodetección posteriores a la transferencia de las proteínas a una membrana (es decir, bloqueo, lavado e incubaciones del anticuerpo primario y el secundario) pueden realizarse con el sistema SNAP i.d.® 2.0
Recursos relacionados
  • Protocol: Protein Blotting Handbook
    The seventh edition of the Protein Blotting Handbook offers comprehensive guidance on optimizing antibody concentrations and reducing background interference, along with expanded data and protocols for fluorescence detection. The handbook represents the collective experience of application scientists and technical service specialists.
  • Article: 30-minute Immunodetection Protocol Using the SNAP i.d.® 2.0 System
    The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
  • Brochure: Rethink Western Blotting
    Access to our Western blotting expertise is easy—flip to our troubleshooting section at the end of this brochure, or learn more.