Merck
InicioProductosBiología de las proteínasSoluciones de plataformas para inmunoanálisis
Soluciones de plataformas para inmunoanálisis
Soluciones de plataformas para inmunoanálisis
Ya necesite una detección ultrasensible de un análisis SMC®, sólidos ELISA o ricos datos de perfiles múltiples utilizando la tecnología Luminex® xMAP® , podemos ayudarle a obtener datos en los que pueda confiar de cada muestra, con una repetición mínima, para que pueda tomar las mejores decisiones en el siguiente paso. Obtenga más información sobre nuestras plataformas: los instrumentos, kits y reactivos de recuento de moléculas únicas (SMC®); nuestros kits MILLIPLEX® para la detección de biomarcadores múltiples con instrumentos Luminex® y nuestra amplia gama de ELISA en sándwich.
Kits y reactivos para ELISA
Kits de enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA)
Un ELISA (enzimoinmunoanálisis de absorción) es un inmunoanálisis en placas de múltiples pocillos en el que uno de los componentes del ensayo, normalmente un anticuerpo o muestra, se adsorbe a una superficie sólida, en este caso, una placa. Al ofrecer una detección rápida, cuantitativa y sensible de los analitos a un coste relativamente bajo, los ELISA representan uno de los formatos de análisis más sencillos de realizar. Además, la facilidad de adaptar un ELISA a un método de cribado de mayor rendimiento permite a los investigadores probar grandes cantidades de muestras en una sola ejecución.
MILLIPLEX® múltiple para inmunoanálisis Luminex®
Su tiempo y sus muestras son demasiado valiosos como para confiar en cualquier cosa salvo en los análisis múltiples MILLIPLEX® más verificados para la plataforma Luminex® . En cada protocolo se incluyen sólidos datos de rendimiento de los análisis, lo que garantiza la máxima calidad de los datos.
MILLIPLEX® múltiple para inmunoanálisis Luminex®
Explore más categorías
Inmunoanálisis SMC®
Tecnología SMC®
La tecnología de recuento de moléculas únicas (SMC®) cuantifica con precisión las moléculas a concentraciones antes indetectables.
Ver productos