Merck
Fabricación continua en las formas de administración sólida por vía oral
Comprimidos de disolución que representan un aumento de las tasas de disolución y una mayor solubilidad del principio activo.
La producción continua (CM) es una nueva tendencia tecnológica en la producción de comprimidos farmacéuticos que ofrece muchos beneficios para la economía y la calidad de los productos, pero también desafíos.
La manipulación de materiales en líneas de CM requiere propiedades específicas de los excipientes para lograr un rendimiento de abastecimiento constante, como un buen flujo y una calidad constante entre lotes. Los excipientes con propiedades de procesamiento óptimas o excipientes adaptados para CM a menudo permiten reducir el número de componentes de la formulación y, por consiguiente, el número de estaciones de abastecimiento necesarias. Dependiendo del proceso de CM seleccionado, pueden ser necesarios materiales compresibles directos o materiales compatibles con la granulación de doble tornillo.
Nuestra cartera de excipientes optimizados para un excelente rendimiento en procesos de fabricación de dosis sólidas, aptos para CM, consta de:
  • Relleno/aglutinante autolubricante Parteck®LM para todos los procesos de compactación y adecuado para procesos de producción por lotes y continua.
  • Manitol Parteck ®M, adecuado para compresión directa, granulación en seco y granulación húmeda, incluida la granulación de doble tornillo.
  • Sistema de excipientes Parteck® ODT para la liberación rápida y la bucodispersión de las formas de administración.
  • Excipiente Parteck ®SRP 80 diseñado para la compresión directa, permitiendo formas de administración de liberación controlada.
  • Alcohol polivinílico 4-88 y  polímero Parteck®MXP 4-88 de calidad optimizada para partículas como aglutinantes eficaces en la granulación de doble tornillo continua.
Todo ello respaldado por el Programa Emprove® con documentación integral para acelerar su camino al mercado. Si procede, nuestros productos cumplen con las principales farmacopeas.
Descubra cómo puede mejorar la productividad y el rendimiento.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
DESCUBRA CÓMO PUEDE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO
Personas que trabajan en un sistema abstracto de fabricación de medicamentos, representando múltiples funcionalidades proporcionadas en un solo paso.
Sistema excipiente de relleno-aglutinante autolubricado para compactación
Excelentes propiedades de flujo, dosis constante y tiempos de mezcla robustos y constantes en procesos continuos y por lotes. Dos grados que apuntan a diferentes dosis del API y necesidades de lubricación.
Un paraguas de color rosa y morado que protege una molécula morada de la lluvia.
Manitol avanzado para todas las tecnologías de compactación
Manitol optimizado para partículas para un excelente rendimiento en compactación y liberación rápida. Dos grados disponibles para satisfacer sus necesidades específicas en compresión directa, granulación húmeda, compactación por rodillos y enfoques de producción continua, como la granulación de doble tornillo.
Una mano que sostiene un cronómetro púrpura y rosa sobre un fondo amarillo.
Excipiente directamente compresible para ODT
Produzca comprimidos de calidad superior y acción rápida más rentables que nunca. Comprimidos robustos, desintegración rápida, excelente sensación en boca combinada con un rendimiento superior en compresión directa y fabricación continua.
Un reloj y una pastilla amarilla, que representan un tiempo de liberación definido de la forma de administración.
Formulaciones de dosis sólida de liberación sostenida
Administración sostenida fiable de medicamentos con nuestro excipiente funcional a base de alcohol polivinílico (PVA): adecuado para compresión directa, menor riesgo de absorción rápida de la dosis, coherencia de lote a lote, ideal para la fabricación continua.
Recursos de productos relacionados
Seminarios virtuales relacionados
Ilustración digital de un ordenador portátil que muestra una figura humana estilizada junto a un rectángulo rosa, todo ello sobre un fondo amarillo.
Continuous Manufacturing: Issues and Answers
En este seminario virtual, conocerá los temas clave en la producción continua en relación con los excipientes y cómo abordarlos.
Ilustración digital de un ordenador portátil que muestra una figura humana estilizada junto a un rectángulo rosa, todo ello sobre un fondo amarillo.
Continuous Manufacturing in Solid Dose: How to Leverage Opportunities of this New Technology
En este seminario virtual, conocerá los desafíos de la producción continua, sus beneficios y cómo afrontar los desafíos utilizando excipientes.