Soluciones de muestreo estériles y asépticas
Un proceso robusto con un rendimiento uniforme y de gran calidad depende de métodos de muestreo fiables. La implantación de soluciones de muestreo estériles y asépticas en procesos farmacéuticos y biofarmacéuticos minimiza los riesgos de contaminación y permite una recolección de muestras precisa y representativa para un control fiable del proceso. Nuestras ofertas incluyen innovadoras soluciones de muestreo aséptico automatizado y estéril manual diseñadas para mejorar la eficiencia y la fiabilidad en cualquier paso de su proceso.
Muestreo estéril manual
El muestreo estéril cerrado proporciona la seguridad requerida cuando se obtienen muestras en el proceso de fabricación. Los sistemas de muestreo estéril NovaSeptum® GO y los conjuntos de muestreo estéril NovaSeptum® SURe son soluciones de muestreo cerrado que reducen de manera significativa el riesgo de contaminación cruzada y proporcionan muestras representativas a lo largo de todo el proceso. Dichas soluciones son los conjuntos de muestreo estéril NovaSeptum® SURe para procesos de fabricación de un solo uso o los sistemas de muestreo estéril NovaSeptum® GO, diseñados para conectarse a cualquier unidad de acero inoxidable.
- Diseño cerrado: protege la integridad del proceso y la muestra
- Facilidad de uso: opciones «conectar y utilizar» con una opción de conexión y una gama de recipientes.
Explore los conjuntos NovaSeptum® SURe para procesos de un solo uso
Explore los sistemas NovaSeptum® GO para procesos de acero inoxidable o multiuso
Vea la oferta completa de productos aquí
Muestreo aséptico automatizado
Los sistemas de muestreo automatizado facilitan las mediciones frecuentes con una eficiencia maximizada y una participación mínima del operario en el procesamiento tanto de elaboración como de transformación. Nuestra solución de automuestreo MAST® permite realizar análisis virtuales casi en tiempo real, lo que permite una comprensión integral y un mejor control del proceso.
- Eficiencia: aumenta la frecuencia de muestreo, reduce los tiempos de respuesta y minimiza los puntos de contacto del operador
- Fiabilidad: garantiza una transferencia rápida de las muestras y trazabilidad mientras mantiene la esterilidad de la fuente de muestra
MUESTREO ROBUSTO PARA CADA PASO DE SU PROCESO DE FABRICACIÓN ASÉPTICO
Desde el biorreactor hasta el llenado final, el muestreo estéril NovaSeptum® proporciona a los biofabricantes muestras uniformes y representativas para analizar el pH, la conductividad, la viabilidad celular, los metabolitos, la biocarga y la concentración de endotoxinas.
Supervise y ajuste los parámetros del proceso obteniendo muestras para determinación del pH, la osmolalidad o la conductividad
Habilite la agregación aséptica de líquidos para ajustar o alimentar su proceso.
Excelente recuperación de microorganismos de todos los recipientes de muestreo, con soportes de conexión en línea que facilitan la agregación de pasos de control del grado de contaminación microbiana
Fácil control del grado de contaminación microbiana, las endotoxinas y la calidad antes de la siguiente etapa de procesamiento, lo que protege las caras resinas de los contaminantes
Muestra para demostrar la eficacia de su esterilización por filtración, recipientes de muestreo validados que garantizan la ausencia de impacto en la recuperación de endotoxinas, minimización del volumen de muestra de un producto valioso
Integración perfecta en su proceso de llenado final, alto nivel de seguridad y muestras representativas
Para seleccionar la mejor solución de muestreo de un solo uso para su proceso, considere primero su tipo de conexión preferido: soldadura térmica o conexión aséptica. El conjunto preconfigurado se integra fácilmente en el proceso mediante el tubo C-Flex® o un conector AsepticQuik® .
A continuación, identifique el recipiente de muestreo adecuado en función del volumen de la muestra, el tipo de análisis, las condiciones de almacenamiento y otros parámetros clave del plan de muestreo. Nuestros conjuntos de muestreo estéril NovaSeptum® SURe son unidades colectoras convencionales y únicas de tres o cinco recipientes disponibles en bolsas, botellas, jeringas o tubos cónicos.
Elija el soporte que se ajuste a su proceso: Triabrazadera Tri-clamp (TC), en línea o In-Gold®. También se dispone de soportes de la TC precargados con varios tipos de recipiente
Elija entre una gama de botellas, bolsas, jeringas y tubos cónicos, que se suministran en una gran variedad de tamaños y configuraciones: muestreo único, múltiple o precargado.
Garantice la esterilidad durante todo el proceso. Desconecte las muestras con la engarzadora manual Novaseptum® .
Diseñados para maximizar la facilidad de uso, disponemos de accesorios como soportes para bolsas, tapones para puerto y etiquetas de seguridad.
La solución de automuestreo MAST® es una herramienta avanzada de muestreo aséptico automatizado diseñada para mejorar la eficiencia y el control en los procesos biofarmacéuticos. Al permitir la recogida y la entrega directas de muestras desde múltiples fuentes a varios destinos analíticos, esta solución versátil acelera los tiempos de respuesta, reduce los puntos de contacto del operario y minimiza los riesgos de contaminación. Se integra a la perfección con otras herramientas de tecnología analítica de procesos (PAT) para una supervisión integral y es configurable para adaptarse a varios procesos y escalas. Como una solución lista para GMP, garantiza el cumplimiento de las estrictas regulaciones al tiempo que proporciona análisis virtual casi en tiempo real de los parámetros cruciales del proceso y la utilización eficiente de los recursos.
Vídeos relacionados
Recursos de productos relacionados
- White Paper: Aseptic Process Sampling Risk Mitigation – A Regulatory Perspective
There are significant consequences associated with microbial contamination during biopharmaceutical manufacturing. Contamination increases risks for the operator, the company, and potentially the patient, all of which can result in significant negative impact.
- Application Note: Microbial Integrity of NovaSeptum® Sampling Systems upon Performance of Multiple Sampling Actuations
The NovaSeptum® and NovaSeptum® GO sampling systems are a family of products designed for singleuse sterile sampling throughout the biomanufacturing process.
- User Guide: NovaSeptum® and NovaSeptum® GO Sampling Units
This user guide provides installation and use instructions
- Datasheet: NovaSeptum® GO Sterile Sampling System
To demonstrate the safety and integrity of your product, you need a standard-setting sampling solution that provides the flexibility to sample throughout your entire process. I
- Datasheet: NovaSeptum® SURe Sterile Sampling Assemblies
NovaSeptum® SURe single-use sterile sampling assemblies are designed to protect your single-use process from potential cross-contamination ensuring representative samples.
- Brochure: NovaSeptum® GO Sterile Sampling System
Continuing to set the sampling standard, our NovaSeptum® GO sterile sampling system is equipped with additional features for even safer sampling throughout your entire process.
- Technical article: Enhance Bioprocess Sampling with MAST® Autosampling Solution
Explore the MAST® Autosampling Solution for efficient, automated sampling in bioprocesses, supporting higher measurement frequency and reduced process risk.
- Datasheet: MAST® Autosampling Solution
The MAST® Autosampling Solution is a versatile & modality-agnostic aseptic autosampling solution for reliable on-line and near real-time sample analysis.
- White Paper: Automated Aseptic Sampling for Accelerated Access to Process and Quality Data in Upstream Bioprocessing
This white paper focuses on PAT and the use of automated sampling technology to accelerate analytical and quality control methods and provide an approach for access to in-line data to monitor processes in real time.
- Application Note: Enabling Accelerated Raman Model Calibration for Seamless and Reproducible Real-Time Monitoring by Combining Raman and Automated Sampling Technologies
Explore how automated sampling can accelerate the integration of a Raman analyzer for a bioreactor application, speeding up the Raman model building phase, and facilitating in-line, real-time monitoring of critical process parameters (CPPs) and critical quality attributes (CQAs) during the manufacturing process.
- White Paper: Accelerate Process Development with Automated Aseptic Sampling
This whitepaper describes evaluation of the MAST® Autosampling Solution as part of an automated PAT system implemented by Takeda Pharmaceuticals.