Retención celular
La creciente presión para aumentar la productividad y reducir los costes de fabricación mejorando a la vez la flexibilidad está impulsando un renovado interés en la perfusión. Las operaciones de perfusión proporcionan cultivos celulares de gran densidad que alivian la carga de procesar grandes volúmenes en los biorreactores de producción. La perfusión aumenta la flexibilidad de fabricación al brindar una mayor productividad volumétrica y una calidad más uniforme del producto, con menores inversiones de capital.
Aumente la densidad celular, la productividad y la flexibilidad
Logre densidades celulares viables significativamente mayores al tiempo que mejora su productividad upstream y la flexibilidad de fabricación con la solución de retención celular Cellicon® . En combinación con su biorreactor, esta solución intensifica sus procesos upstream eliminando continuamente los medios gastados y reteniendo suavemente un gran número de células viables. Se satisfacen fácilmente las mayores demandas de ciclos de perfusión más prolongados, lo que proporciona el alto rendimiento y el nivel de control de procesos que precisa.
Descubra cómo la intensificación del tren de semillas con la solución de retención celular Cellicon® puede ayudarle a lograr mayores densidades celulares, reduciendo los tiempos de procesamiento y el número de pasos para una mayor flexibilidad y rendimiento de la fabricación. Descubra lo fácil que es integrarlo en su proceso de perfusión upstream.
Ventajas fundamentales de la solución de retención celular Cellicon®
- Permite que los procesos de perfusión alcancen mayores densidades celulares
- Rendimiento fiable y reproducible
- Gran rendimiento y poco ensuciamiento
- Supervisión exhaustiva y control preciso
- Escalado lineal predecible desde la mesa de trabajo hasta la escala de fabricación
- Facilidad de uso y e instalación
La solución de retención celular Cellicon® a escala de laboratorio consta de un conjunto de filtros de un solo uso de hoja plana Cellicon® y un controlador diseñados para satisfacer las necesidades de su lote de semillas perfundidas. El controlador muestra un diagrama intuitivo de tuberías e instrumentación (P&ID) que permite a los usuarios una visualización instantánea de todos los parámetros del proceso. Esta solución a escala de laboratorio es ideal para el desarrollo de procesos, el escalado y el trabajo de reducción.
La solución de retención celular Cellicon® a escala de proceso incluye el conjunto de filtros Cellicon® y el sistema de retención celular Mobius® con el software de control Bio4C ACE™. Disponible en tamaños de 50, 200, 500, 1000 y 2000 l, esta solución fácil de usar asegura un rendimiento predecible y una escalabilidad lineal. El software de control Bio4C ACE™ permite el procesamiento manual y el procesamiento automatizado a través de recetas; el software facilita el cumplimiento de la parte 11 del CFR 21 y del Volumen 4 Anexo 11del EudraLex con respecto a sus requisitos de procesos clínicos y comerciales. Esta solución se conecta fácilmente a cualquier biorreactor: todos los conjuntos de filtración Cellicon® se pueden soldar a cualquier bolsa de biorreactor, y también tiene la opción de usar conectores asépticos.
Recursos de productos relacionados
- Data Sheet: Cellicon® Filter and Controller
The benchtop Cellicon™ Perfusion Solution is designed to meet your perfused seed train challenges. It consists of a controller and a flat sheet cell retention filter with a single-use assembly running in tangential flow filtration mode. This easy-to-use solution increases perfusion process efficiency and provides real-time monitoring and control for reliable and consistent performance.
- Data Sheet: Cellicon® Cell Retention Solution for Process Scale
Embark on a journey of discovery as you delve into a wealth of technical insights and specifications, gaining a comprehensive understanding of the product's vast capabilities and unlocking its limitless potential.
- Cell Retention Technology and Specialized Cell Culture Media for Intensified Upstream Processing
This study demonstrates the use of a Cellicon® filter and controller in an N-1 perfusion process with Cellvento® 4CHO-X expansion medium as compared to a control seed train using shake flasks
- Reproducible Scaling of a Cell Retention Filter Using the Cellicon® Cell Retention Solution
This page describes the design attributes of the Cellicon® Filter Assembly and how they simplify process scale-up.
- Operational and Financial Advantages of Cellicon® Cell Retention Solution in an N-1 Perfusion Process
The following study compares the process economics of an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale using our Cellicon® Cell Retention Solution versus a commercially available cell retention device
- Performance Guide: Cellicon® Perfusion Solution
Process Recommendations and Scalability Strategies for Optimization of Perfusion Cell Culture with the Cellicon® Cell Retention Solution
- Application Note: Evaluation of Novel Cell Retention Technology and Cell Culture Media for N-1 Perfused Seed Train
This study was designed to evaluate new technologies and explore the benefits of process intensification in an N-1 perfusion application. It used the Cellicon™ perfusion filter and controller, as well as the Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium during cell expansion. The products were evaluated based on the metrics of cell growth, viability, titer, nutrient quantities, and product quality.
- Data Sheet: Bio4C ACE™ Control Software
This data sheet outlines the features and benefits of Bio4C ACE™ software.
- White Paper: Upstream Intensification – Enabling Perfusion Processes with Cell Retention Technologies
In this white paper, we explore perfusion processes and how they are becoming a viable solution that can be used to address today’s processing challenges by increasing speed, reducing plant footprint, and improving productivity without compromising product quality.
- White Paper: A Cost Analysis and Evaluation of Perfused Seed Train Scenarios Through Process Modeling
This white paper describes process modeling and comparison of process economics for a conventional upstream process and three perfused seed train alternatives in combination with either a conventional fed-batch bioreactor or high-seed fed-batch bioreactor.