Amplificación del genoma completo
La disponibilidad de cantidades suficientes de ADN genómico es crucial para numerosos análisis utilizados en el estudio de trastornos humanos y animales. En muchos casos, la fuente de ADN es limitada o el ADN disponible está dañado o degradado, lo que impide que el investigador realice análisis cruciales. Nuestra línea de productos para amplificación del genoma completo (WGA) proporciona un método robusto y preciso de amplificación de cantidades de nanogramos de material de partida en microgramos con mínimos alelos nulos. Seguimos ampliando nuestra línea de productos de WGA para ofrecerle una gama de soluciones para la amplificación del genoma completo a partir de una variedad de materiales de partida, como hisopos bucales, muestras de tejido fresco, muestras de tejido congelado, tarjetas sanguíneas, sangre periférica y tejidos incluidos en parafina y fijados en formol (FFPE). La tecnología de WGA permite la inmortalización de una muestra limitada, lo que proporciona a los investigadores la capacidad de realizar todos los análisis deseados en una muestra de ADN.
Products
Recursos relacionados
- Saliva DNA Extraction & WGA Amplification
Whole Genome Amplification products, including kits for DNA extraction, support various DNA sources.
- Whole Genome Amplification from Serum or Plasma Protocol
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
- Animal Tissue DNA-Extraction & WGA Amplification Protocol
GenomePlex® Whole Genome Amplification efficiently extracts DNA from animal samples for genomic analysis.
- Plant DNA Extraction & WGA Amplification Protocol
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.
- Blood Card - WGA Protocol
Protocol extracts genomic DNA from blood cards, useful for limited DNA samples in amplification.
- Extraction & Amplification of Whole Blood Using WGA-Protocol
Simple DNA isolation protocol from whole blood samples for genomic analysis, followed by GenomePlex® amplification.
- Buccal DNA Extraction & WGA Amplification Protocol
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify, and purify genomic DNA from buccal swabs. Buccal swabs are a convenient method of acquiring a DNA sample.
Kits de amplificación del genoma completo (WGA)
Las pruebas y la caracterización genómicas se han convertido en una herramienta importante para comprender los sistemas biológicos. A menudo, este análisis se ve obstaculizado por el número de muestras que deben examinarse y la disponibilidad de cantidades suficientes de ADN genómico. Esto constituye particularmente un problema para las procedencias raras y archivadas de ADN. Los kits de amplificación del genoma completo (WGA) GenomePlex® se han desarrollado para utilizarse como un sistema de alto rendimiento para la amplificación rápida y muy representativa del ADN genómico a partir de trazas de material de partida.
Los kits de WGA GenomePlex® utilizan una tecnología de amplificación patentada basada en la fragmentación aleatoria del ADN genómico y la conversión de los pequeños fragmentos resultantes en una colección OmniPlex® de moléculas amplificables por PCR flanqueadas por sitios de cebado universales. A continuación, se amplifica la colección Omniplex® utilizando cebadores de oligonucleótidos universales y un número limitado de ciclos. Los kits de WGA GenomePlex® requieren cantidades de nanogramos de ADN genómico con rendimientos de 5-10 µg después de la PCR. Este sistema es adecuado para una variedad de muestras de ADN purificadas, como sangre completa, tarjetas sanguíneas, hisopos bucales, fuentes vegetales y muestras de tejido incluidas en parafina y fijadas con formol.
Estrategias de amplificación del genoma completo de una sola célula
El kit de amplificación del genoma completo de una sola célula (WGA4) GenomePlex® está diseñado para amplificar el genoma de una sola célula y producir una amplificación de un millón de veces, lo que produce microgramos de ADN genómico. Los métodos tradicionales de amplificación del genoma completo de una sola célula producen cantidades insuficientes con una significativa representación sesgada. Sin embargo, la tecnología GenomePlex® proporciona eficacia de amplificación con la ADN polimerasa del WGA. El kit de WGA unicelular incluye todos los reactivos necesarios para la lisis celular y la posterior amplificación del genoma completo.
El kit de WGA unicelular se ha validado con numerosas aplicaciones posteriores y es adecuado para la amplificación de muestras procedentes de una variedad de fuentes, como las plantas, las células fijadas con policarbonato, los linfocitos, células cancerosas renales, células epiteliales, células leucémicas, fibroblastos y células amnióticas. El genoma amplificado es compatible con muchas aplicaciones posteriores, como la hibridación genómica comparativa (HGC), el análisis de microsatélites/STR, el análisis de SNP, la QPCR y otros análisis de genotipado.
Amplificación del transcriptoma completo
Se han desarrollado kits de amplificación del transcriptoma completo (WTA) para generar suficientes dianas de transcritos a partir de cantidades diminutas de ARN. El éxito de la WTA requiere la replicación precisa de los transcritos representativos presentes en una muestra, sin pérdida ni sesgo de los mRNA específicos. Nuestros kits de WTA proporcionan un método preciso, rápido y sencillo de amplificación del ARN total de una variedad de fuentes, como sangre, tejido fijo y congelado, cultivo celular, células clasificadas por FACS, plantas y microorganismos. Además, los kits para WTA (WTA1,WTA2,SeqR) proporcionan una amplificación rápida del ARN total en menos de 4 horas sin sesgo de 3’. El ARN amplificado (ADNc) es adecuado para qPCR, análisis de micromatrices y clonación tradicional. Para obtener más información, visite nuestras páginas de productos WTA1, WTA2 o SeqR.
Kits de amplificación de ADN y ARN SeqPlex-I para la secuenciación de última generación Illumina®
Los kits de amplificación de ADN y ARN SeqPlex-I para la amplificación del genoma completo (WGA) y la amplificación del transcriptoma completo (WTA) están diseñados para facilitar la secuenciación de última generación (NGS) Illumina® a partir de cantidades extremadamente pequeñas o de ADN y ARN degradados o muy fragmentados. Los kits de WGA y WTA utilizan una tecnología patentada basada en el cebado aleatorio del ADN genómico o el ARN y la conversión de los pequeños fragmentos resultantes en una colección de moléculas amplificables por PCR flanqueadas por sitios de cebado universales. Los kits SeqPlex-I para WGA y WTA permiten una fácil amplificación de muestras iniciales limitadas para una cómoda entrada directa en las células de flujo de NGS Illumina®, lo que le permite acelerar su próximo gran descubrimiento.