Agarosa: propiedades y aplicaciones de investigación
Ofrecemos una amplia gama de productos de agarosa con diversas fuerzas de gel, temperaturas de fusión, temperaturas de gelificación y niveles de electroendósmosis (EEO) para adaptarse a todas sus aplicaciones experimentales. Mantenemos fuentes fiables de agarosa y seguimos desarrollando nuevas instalaciones de producción para suministrarle un nivel estricto de calidad y uniformidad.
GELES DE AGAROSA pHast Pack™ LISTOS PARA VERTER
¿Dispone de poco tiempo en el laboratorio? Los geles de agarosa pHast Pack™ listos para verter están disponibles en agarosa al 1% en tampón TAE o agarosa al 1% en tampón TBE. Están diseñados para simplificar su trabajo de modo que usted pueda dedicar más tiempo a su investigación. Sólo tiene que mezclarlos con agua, calentarlos suavemente para disolver la mezcla de polvo y conseguir una preparación rápida de geles de agarosa fiables para electroforesis.
Products
¿Qué es la agarosa?
La agarosa es un polisacárido que se aísla y se purifica del agar o de las algas marinas que contienen agar (kelp). Es un polímero natural consistente en unidades alternas de β-D-galactosa y 3,6-anhidro-L-galactosa de agarobiosa en su estructura química. El polímero lineal agarosa forma cadenas, que crean fibras flexibles y dan lugar a una red de canales con diámetros comprendidos entre 50 nm y 200 nm, dependiendo de la cantidad de agarosa utilizada.
¿Cómo se utiliza la agarosa?
La agarosa es inocua y tiene diversas propiedades y especificaciones que la hacen útil como gelificante en muchas aplicaciones, como la electroforesis de ácidos nucleicos, las técnicas de inmunodifusión, las placas de gel o recubrimientos de las células en cultivos de tejidos, los medios de cultivo celular, la cromatografía en gel, la cromatografía por afinidad y la cromatografía de intercambio iónico. La electroforesis en gel es una técnica de uso habitual en los laboratorios de biología para extraer las moléculas biológicas en función de su tamaño, como en la separación y la detección de ADN.
Propiedades fundamentales de la agarosa
Contenido de sulfato: el sulfato es el principal grupo iónico presente y, por lo tanto, se utiliza como indicador de pureza.
Fuerza de gel: la fuerza que debe aplicarse a un gel para fracturarlo.
Punto de gelificación: la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis cuando pasan de líquido a gel. En otras palabras, el punto de gelificación no es lo mismo que la temperatura de fusión.
Electroendósmosis (EEO): se refiere a la transferencia de líquido a gel. Los grupos aniónicos del gel de agarosa están unidos a la matriz y no pueden migrar, mientras que los contra-cationes disociables migran al cátodo en la matriz para generar la EEO. Dado que la electroforesis de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede interferir en la separación debido a la convección interna.