Seroalbúmina humana
La seroalbúmina humana (HSA) es una proteína monómera, globular y de unión a la albúmina que consta de ~ 585 aminoácidos y tiene un peso molecular de 66,5 kDa. Se sintetiza en el hígado y se libera en el torrente sanguíneo para ayudar a regular la distribución de líquidos entre los vasos sanguíneos y los tejidos. La HSA también transporta sustancias como ácidos grasos, hormonas y medicamentos en la sangre. La HSA tiene una semivida de aproximadamente 19 días en circulación y se puede purificar fácilmente a partir de plasma humano o producir utilizando tecnología de ADN recombinante. La HSA se utiliza como suplemento en medios de cultivo celular para proporcionar los nutrientes necesarios y promover el crecimiento celular. También estabiliza el pH del medio y actúa como proteína portadora de hormonas, vitaminas y otros factores de crecimiento. Además, la HSA se puede utilizar como estabilizador o adyuvante en las vacunas.
Products
Seroalbúmina humana: polvo liofilizado o disolución
La HSA está disponible como polvo liofilizado o disolución acuosa y se utiliza comúnmente como estabilizador en la formulación de varios medicamentos. Propicia el crecimiento y la viabilidad de varias líneas celulares como suplemento del cultivo celular y se utiliza en aplicaciones como la SDS-PAGE, la electroforesis en gel de agarosa y como material de referencia patrón para el desarrollo de ensayos.
En su forma sólida desnaturalizada o liofilizada, la HSA se utiliza en estudios de degradación de monómeros y ensayos de adhesión de proteínas, donde ayuda a determinar la interacción entre proteínas y superficies.
Fracción V de la seroalbúmina humana
La fracción V de la HSA es una forma muy purificada de la HAS que se obtiene a través de un proceso de fraccionamiento. Es una fracción específica de la HSA que ha sido aislada y purificada del plasma humano mediante fraccionamiento con etanol y otras técnicas de purificación. La fracción V de la HSA se utiliza comúnmente como patrón proteico y como bloqueante en inmunoanálisis. Actúa también como estabilizador en la formulación de diversos medicamentos y vacunas.
Seroalbúmina humana recombinante
La seroalbúmina humana recombinante es una forma de HSA muy pura y homogénea. La HSA recombinante carece de los contaminantes y las posibles impurezas que pueden estar presentes en la HSA derivada del plasma humano, pero tiene las mismas propiedades físicas y químicas que la HSA nativa. Es ampliamente utilizada como un componente de formulaciones de medicamentos y productos sanitarios debido a su pureza y homogeneidad superiores. La HSA recombinante también se utiliza en ingeniería tisular y medicina regenerativa debido a su gran biocompatibilidad y baja inmunogenicidad, y sirve como calibrador de referencia principal para la albúmina en orina en diversas pruebas diagnósticas.
Bibliografía de productos relacionados
- Purification or Removal of Albumin and IgG
This page shows how to purify or remove albumin and IgG with Albumin & IgG Depletion Sepharose High Performance from Cytiva.
- Performing a Separation or Removal of Albumin with HiTrap® Blue HP and Blue Sepharose 6 Fast Flow
This page shows how to separate or remove albumin by affinity chromatography using HiTrap Blue HP and Blue Sepharose 6 Fast Flow.
- Albumin in Cell Culture
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.