Seroalbúmina bovina (proteína BSA)
La seroalbúmina bovina (BSA) es una proteína monómera compuesta por una sola cadena de aminoácidos con un peso molecular de 66,5 kDa y se encuentra en la sangre de las vacas. Un componente principal del plasma sanguíneo, la BSA es producida por el hígado.
La BSA se utiliza habitualmente en los laboratorios como suplemento en bioquímica y medios de cultivo de tejido. La proteína estabiliza el volumen de los líquidos extracelulares y actúa como transportadora de moléculas pequeñas, como esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas. La BSA se utiliza también en una variedad de aplicaciones industriales y experimentales, como el desarrollo de fármacos, la purificación de proteínas y el procesamiento de alimentos. Es atóxica y no antigénica, por lo que no se prevé que cause una respuesta inmunitaria en humanos u otros animales. Por consiguiente, se considera en general inocua para aplicaciones industriales y experimentales.
Ofrecemos una gama de BSA que se han utilizado y publicado en artículos revisados por terceros para varias aplicaciones, entre ellas, los cultivos celulares, la IHC, el ELISA y la citometría de flujo. Nuestras BSA son adecuadas para fines experimentales y de fabricación.
Visión general de la sección
Products
Utilización de la BSA como patrón proteico
La BSA se utiliza a menudo como un patrón proteico para aplicaciones de cuantificación, como para determinar la cantidad total de proteína en muestras de plasma. También se utiliza con frecuencia como patrón de referencia para los ensayos de proteínas, ya que el BSA es muy asequible, fácil de purificar y muy estable, y carece de actividad enzimática.
Métodos de fraccionamiento de la BSA
La BSA puede purificarse mediante fraccionamiento con etanol en frío o fraccionamiento por choque térmico. Ofrecemos el fraccionamiento con etanol en frío y el fraccionamiento por choque térmico de la BSA purificada en varias formas, incluso como polvo liofilizado o como disoluciones líquidas de diferentes concentraciones. La BSA purificada se utiliza comúnmente en cultivos celulares y tisulares, inmunotransferencia e inmunoelectrotransferencia como proteína portadora y como bloqueante en inmunoanálisis como los ELISA para prevenir la unión inespecífica de anticuerpos u otras proteínas. También puede estabilizar enzimas y otras proteínas en disolución y actuar como un suplemento proteico en medios de cultivo celular para mejorar la nutrición. Además, se añade BSA purificada a las disoluciones de anticuerpos para aumentar su estabilidad y longevidad.
Fracción V de la seroalbúmina bovina
La fracción V de la seroalbúmina bovina (BSA-FV) es una forma muy purificada de la BSA. Tiene un elevado grado de pureza, normalmente superior al 98 %, y no contiene niveles detectables de otras proteínas o contaminantes. La BSA-FV se utiliza para estabilizar enzimas purificadas y como bloqueador de sitio en las técnicas ELISA.
Seroalbúminas bovinas Probumin®
Las seroalbúminas bovinas Probumin® son formulaciones de BSA de uso común para amortiguadores, bloqueo inespecífico, estabilización de proteínas y otras aplicaciones de diagnóstico. Los productos de BSA Probumin® se fabrican internamente, como polvo muy purificado y ampliamente probado o en disoluciones al 30%. Están disponibles en diferentes calidades, como los grados cristalizado, reactivo, ciencias de la vida, diagnóstico y microbiológico dependiendo de su aplicación prevista. Dados los diversos usos de la BSA, aquí encontrará algunas preguntas y respuestas frecuentes sobre la molécula, los formatos, los métodos y las aplicaciones.
La BSA Probumin® es una familia de productos de calidad MQ300 que se utiliza a menudo para la fabricación de numerosos productos biológicos, productos sanitarios, vacunas animales y ensayos de diagnóstico aprobados por la FDA y la EMA. Nuestra planta de producción de BSA Probumin® en Kankakee, Illinois, EE.UU., opera bajo un sistema de calidad conforme a la ISO 9001:2015 y sigue los números de instalación (UE) n.º 142/2011 de acuerdo con la normativa europea. Como producto de nivel MQ300, cada lote de BSA va acompañado de un certificado de análisis en el que se detallan las pruebas y especificaciones completas del producto. Podemos proporcionar un certificado de idoneidad de EDQM previa solicitud; también están a su disposición los certificados de origen.
Como parte del proceso de fabricación, se llevan a cabo varias pruebas de calidad, como los ensayos de pureza, IgG, ácidos grasos, endotoxinas, proteasas y de agentes extraños.
Recursos de productos relacionados
- Albumin from Bovine Serum Frequently Asked Questions (FAQs)
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
- HPLC Analysis of Bovine Serum Albumin (BSA)
HPLC Analysis of Bovine Serum Albumin (BSA) on Zenix® SEC-300 versus SRT® SEC-300, Effect of Particle Size on Resolution
- Albumin in Cell Culture
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
- Probumin® Bovine Serum Albumin (BSA) Powders & Solutions - Frequently Asked Questions
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.