Indicadores
Indicadores para valoración y otras aplicaciones
Ofrecemos un gran portafolio de indicadores de gran calidad para la observación de reacciones químicas. Nuestros productos, disponibles en varios tamaños de embalaje, le permiten obtener todos los indicadores para sus aplicaciones específicas desde una única fuente. Nuestros indicadores le permitirán definir el punto final con precisión para una amplia variedad de tipos de valoración.
Nuestra cartera incluye:
- Indicadores ácido-álcali (pH)
- Indicadores complejos o metálicos
- Indicadores de fluorescencia
- Indicadores rédox
Además, ofrecemos indicadores especiales personalizados para los requisitos exactos de sus aplicaciones. Todos nuestros indicadores están rigurosamente probados para asegurar unos resultados precisos y reproducibles.
Indicadores para ensayos farmacopéicos
Dentro de su extensa cartera de indicadores precisos para valoraciones clásicas fiables, ofrecemos una amplia gama específicamente diseñada y rigurosamente probada para los ensayos farmacopéicos. Estos indicadores de alta calidad cumplen por completo las directrices de calidad reconocidas mundialmente y satisfacen las normas de React. Ph Eur y ACS.
Indicadores ácido-base (pH)
Un indicador ácido-base o indicador de pH es un ácido débil o una base débil que muestra un viraje de color a medida que cambia la concentración de iones de hidrógeno (H+) o hidróxido (OH-) en una disolución acuosa. Los indicadores de pH se utilizan principalmente en aplicaciones de laboratorio para identificar el punto final de una reacción acido-básica y determinar cuantitativamente el contenido de ácido o álcali de una disolución. Cuando se utiliza como indicador de punto final rápido en una valoración acido-básica, el indicador experimenta un cambio de color en el punto de equivalencia, lo que permite al usuario reconocer visualmente el punto final de la valoración.
Indicadores complejos o metálicos
Los indicadores complejos o metálicos son materiales orgánicos que experimentan un cambio de color definido cuando forman complejos con iones metálicos específicos.
Se utilizan en la determinación analítica volumétrica de la concentración de iones metálicos, como para la determinación de la dureza del agua.
Indicadores de fluorescencia
Los indicadores de fluorescencia son compuestos que muestran un cambio en sus propiedades fluorescentes como consecuencia de un cambio en la concentración de iones hidrógeno, potencial de oxidación o concentración de iones metálicos. Los indicadores de fluorescencia son esenciales para la determinación del punto final de la valoración de la precipitación, en la que se produce un cambio bien definido en una de estas propiedades en el punto de equivalencia.
También pueden utilizarse para teñir y visualizar células, componentes celulares, cromosomas y bacterias, así como para detectar reacciones antígeno-anticuerpo.
Indicadores rédox
Los indicadores rédox son compuestos que muestran un cambio de color a valores específicos de diferencia de potencial. Estos indicadores tienen formas reducidas y oxidadas de diferente color. Los indicadores rédox se utilizan en los laboratorios para realizar un seguimiento de las reacciones rédox, determinar los potenciales rédox aproximados e indicar el punto final de una valoración rédox (en oximetría). El color de los indicadores rédox no cambia a un valor de pH determinado, sino en un potencial rédox específico, que se encuentra más cerca del punto de equivalencia de la reacción.
Recursos de productos relacionados
- Brochure : Colorize Your Lab
Explore our wide range of indicators for classical analytical titrations and utilize smart tables to easily find the ideal one for your specific needs.