Acetonitrilo
Visión general de la sección
Products
El acetonitrilo o cianuro de metilo es un disolvente orgánico polar aprótico, muy volátil. El acetonitrilo se utiliza en química analítica como disolvente o fase móvil. Se utiliza también como disolvente en reacciones orgánicas tales como la síntesis de hidroperóxidos de alquilo mediante la oxidación del alcano con peróxido de hidrógeno en presencia de complejos de hierro.
El acetonitrilo se utiliza también en productos farmacéuticos para la síntesis, purificación y formulación de fármacos. Es particularmente útil para medicamentos que son poco solubles en agua u otros disolventes comunes.
Acetonitrilo como disolvente en espectroscopia
El acetonitrilo es ampliamente utilizado en diversas técnicas espectroscópicas, como el infrarrojo (IR) y la resonancia magnética nuclear (RMN). También se utiliza como disolvente en espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis), debido a su transparencia y a su relativamente baja absorción UV en comparación con muchos otros disolventes, lo que lo convierte en una excelente opción para las mediciones UV-Vis.
Acetonitrilo deuterado (acetonitrilo-d3): El acetonitrilo-d3 junto con o sin trimetilsilano se utiliza como disolvente en espectroscopia de infrarrojos (IR) y RMN, y también como cartucho en la técnica de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)-SPE (extracción en fase sólida)-RMN.
Acetonitrilo como fase móvil en cromatografía
Dado que el acetonitrilo presenta baja viscosidad, alta resistencia a la elución y compatibilidad con una amplia gama de analitos, se utiliza como componente de fase móvil en muchas técnicas cromatográficas como HPLC, cromatografía de líquidos-espectrometría de masas (LC-MS), cromatografía de líquidos de ultraalto rendimiento (UHPLC) y cromatografía de gases.
Acetonitrilo de grado de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC): La disolución de acetonitrilo o acetonitrilo de grado de gradiente que contiene una concentración específica de ácido trifluoroacético, ácido fórmico, 2-propanol o formiato de amonio se utiliza como fase móvil en la HPLC.
Acetonitrilo como patrón de referencia
El acetonitrilo se utiliza como patrón de referencia de grado farmacéutico primario o secundario en la determinación de alcohol y como disolvente residual.