Key Documents
MZGSWG101
Millipore
Microfil® con EZ-Pak®
pore size 0.22 μm
Sinónimos:
Sistema de filtración a través de membrana
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
agency
ISO 7704
manufacturer/tradename
Microfil® with EZ-Pak®
matrix
MF-Millipore
pore size
0.22 μm pore size
input
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type cider
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
General description
El sistema de filtración Microfil es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. Estos embudos Microfil de 100 ml listos para usar que vienen con el sistema de filtración EZ-Pak, con membranas cuadriculadas blancas y tamaño de poro de 0,22 μm, eliminan la necesidad de lavar y esterilizar después de cada prueba, haciendo así que la manipulación del equipo sea más fácil y eficiente para atrapar bacterias. El diseño de ajuste a presión de los embudos Microfil asegura un cierre hermético al colector sin necesidad de abrazaderas ni juntas tóricas. A diferencia de lo que ocurren en los portafiltros convencionales, se elimina el sellado incompleto en la interfaz membrana-embudo, lo que produce una recuperación constante de microorganismos.
Application
Estos filtros encuentran aplicación en la clínica y las industrias de cosméticos, medioambiental, de alimentos líquidos y sólidos, y farmacéutica, así como en el control de calidad industrial.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.