Key Documents
05-719
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfatidilserina, clon 1H6
clone 1H6, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-Phosphatidylserine, Clone 1H6 Anti-Phosphatidylserine, Phosphatidylserine Detection
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1H6, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer)
Gene Information
human ... PTDSS1(9791)
General description
Importancia:
El anti-fosfatidilserina puede utilizarse para detectar la translocación del fosfolípido de membrana fosfatidilserina (PS) de la membrana celular interna a la externa; proporciona una alternativa a la anexina V para la cuantificación de la apoptosis.
La fosfatidilserina (PS) es un fosfolípido (1,2-diacil-sn-glicerol-(3)-L-fosfoserina) que se encuentra en la membrana de todas las plantas y animales. La PS se concentra más en el cerebro, donde constituye hasta el 10% del contenido lipídico de las neuronas. Se cree que la PS neuronal desempeña un papel en el mantenimiento de la integridad de las células nerviosas, mejorando la eficiencia de la señal de los neurotransmisores y mejorando la transmisión de la señal de las células nerviosas. Una de las características clave de la apoptosis es la expresión de PS en la membrana celular externa. La PS se encuentra normalmente en el lado interno de la membrana plasmática, pero durante las primeras etapas de la apoptosis, se transloca a la membrana externa. La anexina V marcada con FITC puede unirse a la PS expuesta, lo que proporciona la base de la mayoría de los ensayos de apoptosis basados en la anexina V.
Specificity
Reconoce la fosfatidilserina (PS) en las membranas celulares
Immunogen
Liposomas que contienen un 70 % de fosfatidilserina y un 30 % de fosfatidilglicerol
Application
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Citometría de flujo: 0.2-2 μg/ml de un lote anterior detectaron fosfatidilserina en la superficie celular de células Jurkat tratadas con vesículas de ligando FAS (Nº de ref. 01-210). Véase la página dos.
Inmunohistoquímica: un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo detecta la fosfatidilserina en cortes de la arteria carótida de rata incluida en parafina y fijada con etanol/acetona (Mandinov, L., 2003).
El anticuerpo anti-fosfatidilserina, clon 1H6, es un anticuerpo contra la fosfatidilserina para utilizar en FC, IH.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Quality
Evaluada normalmente por citometría de flujo en células Jurkat tratadas con vesículas de ligando Fas (Nº de ref, 01-210)
Target description
no se ha publicado ninguno
Physical form
IgG purificada suministrada en Tris-Glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 %, pH 7,4 antes de la adición del 30 % de glicerol. Líquido a -20°C.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Jiunn-Min Shieh et al.
International journal of medical sciences, 10(8), 988-994 (2013-06-27)
Previously, we identified a sequence variant (N375S) of c-Met gene, however, its association with lung cancer risk and prognosis remain undefined. We investigated the genotype distribution of the c-Met-N375S sequence variant in 206 lung cancer patients and 207 non-cancer controls
Manjarika De et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 10, 9-27 (2018-03-04)
There is a pressing need for a ubiquitously expressed antigen or receptor on the tumor surface for successful mitigation of the deleterious side effects of chemotherapy. Phosphatidylserine (PS), normally constrained to the intracellular surface, is exposed on the external surface
Ibtehaj Naqvi et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 26(4), 1020-1031 (2018-03-20)
Nucleic acid binding polymers (NABPs) have been extensively used as vehicles for DNA and RNA delivery. More recently, we discovered that a subset of these NABPs can also serve as anti-inflammatory agents by capturing pro-inflammatory extracellular nucleic acids and associated protein
Jing Wang et al.
Journal of virology, 91(2) (2016-11-04)
Human TIM and TAM family proteins were recently found to serve as phosphatidylserine (PS) receptors which promote infections by many different viruses, including dengue virus, West Nile virus, Ebola virus, Marburg virus, and Zika virus. In the present study, we
Apoptosis: giving phosphatidylserine recognition an assist--with a twist.
Fadok, Valerie A and Henson, Peter M
Current Biology, 13, R655-R657 (2003)