THSD2143
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Pt/Al2O3
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
ThalesNano THS D2143
L × diam.
116 mm × 9.2 mm
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)