GF07377149
Potassium
lump, 25 mm max. lump size, weight 5 g, purity 99.97%
Sinónimos:
K 006100
About This Item
Productos recomendados
assay
99.97%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 073-771-49
weight
5 g
max. lump size
25 mm
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)