Merck
723517
Sigma-Aldrich
(4-Methylphenylboronic acid pinacol ester)triphenylphosphonium bromide
95%
Sinónimos:
(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)triphenylphosphonium bromide, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboratophenyl)-methyl triphenylphosphonium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H33BBrO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
559.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
265-270 °C
functional group
phosphine
SMILES string
[Br-].CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(C[P+](c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)cc2
InChI
1S/C31H33BO2P.BrH/c1-30(2)31(3,4)34-32(33-30)26-22-20-25(21-23-26)24-35(27-14-8-5-9-15-27,28-16-10-6-11-17-28)29-18-12-7-13-19-29;/h5-23H,24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QMJSYLUNLKWPAC-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)