Desarrollo de medios
SELECCIÓN DE LOS MEDIOS Y LA ESTRATEGIA DE NUTRICIÓN ADECUADOS
Para maximizar el rendimiento de las líneas celulares, los fabricantes de productos biofarmacéuticos deben encontrar los medios adecuados, apropiados para su modo de producción. Por ejemplo, los lotes de semillas perfundidos y los biorreactores de producción requieren nuevas formulaciones de medios para un rendimiento óptimo.
Las estrategias de nutrición deben basarse en datos empíricos procedentes del cribado y la optimización de los medios, así como en los análisis de los nutrientes. Los volúmenes de nutrientes y el momento de su administración deben determinarse para cada proceso y línea celular específicos mediante enfoques de alto rendimiento (HTP) y diseño de experimentos (DOE), que pueden llevarse a cabo internamente o en asociación con expertos para acelerar las evaluaciones simultáneas.
Categorías destacadas
Explore las soluciones de mezcla de un solo uso Mobius® para mezclar ingredientes farmacéuticos y preparar disoluciones de procesos.
Nuestros medios de cultivo celular (CCM) de bioprocesamiento personalizables o genéricos mejoran la productividad en los procesos de AcM, vacunas y genoterapia o citoterapia.
La familia de biorreactores Mobius® ofrece biorreactores de un solo uso para el cultivo celular desde las primeras etapas del desarrollo hasta la producción comercial, propiciando varias escalas.
Explore nuestras soluciones para preparación de medios y disoluciones tampón, como las soluciones Mobius® FlexReady y las soluciones de mezcla de un solo uso Mobius®.
MANIPULACIÓN SEGURA Y MEZCLA EFICIENTE DE MEDIOS DE CULTIVO CELULAR EN POLVO SECOS
Las formulaciones de medios de cultivo celular en polvo secos proporcionan muchas ventajas para el transporte y el almacenamiento. Para aprovechar estos beneficios, las formulaciones de medios en polvo secos deben ser muy solubles y homogéneas. Estas propiedades pueden lograrse mediante la combinación de procedimientos de molienda optimizados y tecnologías de formulación adecuadas. Además, los medios deben llegar en un formato que sea cómodo de manejar, como bolsas de polvo seco prepesadas que se conecten directamente a los tanques de hidratación. Esto reduce al mínimo los riesgos de contaminación del producto, protegiendo a los empleados y las instalaciones. Al mezclar, especialmente a gran volumen, puede gestionarse una buena dispersión y disolución de partículas con sistemas de mezcla de un solo uso especialmente diseñados.
Intensificación del lote semilla utilizando HCDC y medios de expansión especialmente diseñados
Desde la descongelación de un único vial de células hasta la expansión de células para un lote de fabricación según las GMP se requiere mucho tiempo, mucha mano de obra y operaciones de cultivo celular abierto. El uso de un método de crioconservación de gran densidad celular (HCDC), que alimenta el primer biorreactor de tren de semilla, puede optimizar el proceso general. Como el volumen congelado es relativamente alto, las bolsas de un solo uso son más adecuadas que los viales. Esto permite la utilización de la HCDC en procesos cerrados, reduciendo así los riesgos de contaminación.
La perfusión del lote semilla es una solución para lograr mayores densidades celulares, y se recomienda utilizar medios de expansión especialmente diseñados para obtener un resultado óptimo. Permite una elevada inoculación de semillas de su biorreactor de producción a través de una mayor biomasa celular o reduce su huella aguas arriba al disminuir el número de biorreactores en el tren de semillas. Además, ahorra tiempo al eliminar la adaptación durante las transferencias desde el descongelamiento del vial hasta la expansión y la producción.
REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE CONTAMINACIÓN VÍRICA CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN NO ANIMAL Y QUÍMICAMENTE DEFINIDAS
La contaminación procede a menudo de las materias primas y los componentes de origen animal, como el suero bovino o la tripsina. Siempre que sea posible, las materias primas y los componentes de origen animal con alto riesgo de contaminación vírica deben de ser sustituidos por alternativas de bajo, o menor, riesgo, como los medios de cultivo celular definidos químicamente y los suplementos recombinantes de origen no animal. También simplifican los procesos normativos.
SUPERACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS INSOLUBLES O INESTABLES
Los aminoácidos esenciales tirosina y cisteína representan un reto cuando se utilizan en las etapas iniciales del procesamiento, debido a su baja solubilidad (tirosina) y su baja estabilidad (cisteína) a pH neutro. Para simplificar los procesos de cultivo semicontinuo y permitir la disponibilidad de elevadas concentraciones de ambos aminoácidos, la tirosina y la cisteína modificadas químicamente permiten una estrategia única de alimentación a pH neutro. Otras ventajas de este enfoque son la reducción del volumen de alimento y el aumento de la productividad volumétrica.
GARANTÍA DE LA UNIFORMIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS ENTRE LOTES
La falta de uniformidad en las materias primas puede crear una variación significativa en los procesos iniciales, lo que podría provocar una pérdida inesperada de la densidad y la viabilidad de las células y, en última instancia, una reducción del rendimiento. Una mejor comprensión de las materias primas aumenta la capacidad para controlar las variabilidades del proceso. Esto puede lograrse rastreando la cadena de suministro hasta las materias primas y caracterizándolas.
AGILIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS
Las directrices normativas e industriales vigentes no definen normas claras para los productos químicos utilizados en las etapas iniciales del bioprocesamiento. A falta de normas, los fabricantes de medicamentos dependen en gran medida de sus proveedores para obtener un abastecimiento y una calificación eficientes de las materias primas; sin embargo, los plazos habituales para recopilar información sobre las materias primas a través de cuestionarios y declaraciones separadas pueden ser inaceptablemente largos: a menudo pueden requerir varias semanas. Por consiguiente, los fabricantes están buscando socios de suministro que puedan proporcionar materias primas estrictamente calificadas según las principales normas del sector y que estén respaldadas por paquetes de documentación completos que satisfagan las necesidades de información de los fabricantes farmacéuticos al calificar las materias primas, completar una evaluación de riesgos u optimizar un proceso de fabricación.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Encuentre más artículos y protocolos
Recursos de productos relacionados
- mAbsizer™ Calculator
mAb Expression, Purification, and Formulation
- Tech Brief: Lay the Proper Foundation for Upstream Success
You need speed, quality and regulatory compliance for development of your upstream processes.
- White Paper: Turnkey Solutions to Improve Cell Culture Performance
This whitepaper describes two turnkey upstream solutions that can be applied to improve the performance of monoclonal antibody (mAb) production clones and set the stage for a successful manufacturing process.
- Application Note: Improving Fed-batch Yields by Combining EX-CELL® Advanced and Cellvento® Cell Culture Media Portfolios
This application note provides guidance and options for improving culture yield with off-the-shelf catalog products.
- Flyer: Media Selection Guide
Our brands brands offer a comprehensive range of off-the-shelf products to support all of your CHO production processes.
- White Paper: Optimizing Media Feed Strategies for Cellvento® CHO Media Platform
- Flyer: Cellvento® and EX-CELL Feed Mixing Protocol
- Application note: Process guidance Cellvento® 4CHO Fed-batch Medium
- White paper: Strategies for Upstream Intensification
- White Paper: A Cost Analysis and Evaluation of Perfused Seed Train Scenarios Through Process Modeling
- White Paper: Seed Train Intensification Using High Cell Density Cryopreservation and Specially-designed Expansion Medium
- White Paper: Upstream Intensification – Enabling Perfusion Processes with Cell Retention Technologies
- White Paper: Guidelines for Developing a High Cell Density Cryopreservation Process
- Application Note: Preparing CHO Cells for Higher Productivity by Optimizing a Perfused Seed Train
- White Paper: Mitigating Risks Associated with Cell Culture Media Preparation and Handling
- Article: Innovative Chemicals for Process Intensification in Cell Culture Media
- White Paper: Identifying Appropriate-quality Raw Materials in an Evolving Regulatory Environment
- eBook - Cell Culture Media – Supply Robustness and Control
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]
o llame al +1 (800) 244-1173
Más apoyo técnico
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Calculadoras y aplicaciones
Caja de herramientas de la página web: herramientas y recursos de investigación científica para química analítica, ciencias de la vida, síntesis química y ciencia de los materiales.
- Customer Support Request
Soporte al cliente que incluye ayuda con pedidos, productos, cuentas y problemas técnicos del sitio web.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Secuencia de trabajo
Desarrollo de líneas celulares
El desarrollo comienza con la selección de clones unicelulares que puedan sintetizar los biofármacos de interés y por la búsqueda, a continuación, de clones estables, productivos y escalables
Producción en biorreactor
Al elegir una plataforma inicial deben tenerse en cuenta muchas consideraciones, como la escalabilidad y el control de calidad de los biorreactores y los mezcladores
Producción de anticuerpos monoclonales
La producción de anticuerpos monoclonales radica en un enfoque muy basado en plantillas utilizado para producir inmunoterapias. Se requieren soluciones sólidas y escalables de los procesos en cada etapa para garantizar una elevada concentración terapéutica y la seguridad de los procesos, al tiempo que se abordan con éxito las preocupaciones relativas a la velocidad de comercialización y la contención de los costes.