Transfección y edición génica
La transfección es el proceso de introducción de ácidos nucleicos en células eucariotas. Las células pueden ser transfectadas de manera estable para la integración del ADN en su genoma o transfectadas de manera transitoria para la expresión de proteínas de duración temporal. Se utilizan métodos químicos, físicos y biológicos para transfectar las células y permitir el estudio de la función y la expresión de los genes en un entorno celular. Entre sus aplicaciones se cuentan la genoterapia, la generación de células madre pluripotentes inducidas (iPSC), el silenciamiento génico mediante ARN de interferencia (RNAi) y la producción de anticuerpos y proteínas terapéuticos.
Categorías destacadas
Descubra nuestro completo conjunto de reactivos de transfección esenciales, herramientas de selección y protocolos para cuando su trabajo exija resultados de transfección celular fiables.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics proporciona tecnologías de vanguardia para la modulación y la edición de genes, incluidas CRISPR, Cas9 y RNAi.
Métodos comunes de transfección
- Lípidos y liposomas: Los lípidos catiónicos forman liposomas que contienen ADN o ARN para su administración. Estos liposomas se fusionan con la membrana celular y liberan ácidos nucleicos en el interior de la célula.
- Fosfato de calcio: El fosfato de calcio facilita la unión del ADN a la superficie celular, lo que permite la entrada del material genético a la célula mediante endocitosis.
- Polímeros catiónicos: En la transfección basada en polímeros, el ADN exógeno forma complejos con polímeros catiónicos como la polietilenimina (PEI) que entran en la célula huésped mediante endocitosis.
- Transducción por lentivirus: Se infectan las células con vectores lentivirus modificados, que convierten su ARN vírico en ADN bicatenario para integrarse en el genoma huésped y liberarse.
- Microinyección: Primero se colocan las células blanco bajo el microscopio. A continuación se inyecta directamente el ácido nucleico en el citoplasma o el núcleo utilizando una aguja capilar de vidrio fino.
- Electroporación: Las células se exponen a una corriente eléctrica de alta intensidad que desestabiliza las membranas y aumenta su permeabilidad para la liberación del gen.
La transfección se utiliza sistemáticamente en las técnicas de edición y silenciamiento génicos que han aumentado nuestro conocimiento de procesos biológicos complejos y permitido el uso de genoterapia para el tratamiento de enfermedades.
- Los sistemas CRISPR-Cas explotan un mecanismo de defensa bacteriano en el que se utilizan las CRISPR (nucleasas de secuencias palindrómicas repetidas inversas) acopladas a las endonucleasa Cas (asociadas a CRISPR) para cortar el ADN genómico en posiciones específicas y quitar o sustituir los genes in vivo.
- Las nucleasas con dedos de cinc (ZFN) modificadas mediante ingeniería genética están formadas por dominios de unión al ADN y endonucleasas, y rompen el ADN en lugares específicos para la modificación génica.
- Las herramientas de RNAi, como las horquillas cortas de ARN (shRNA) y los ARN de interferencia pequeños (siRNA), limitan los niveles de transcripción génica para el silenciamiento de los genes mediante la supresión de la transcripción o la activación de procesos de degradación del ARN de secuencia específica.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
- Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.
- Automation ensures reproducible results in high-throughput assays like cell transfection, reducing manual handling variations.
- Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
- Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
- Ver todo (17)
Protocolos relacionados
- Universal Transfection Reagent enables efficient nucleic acid delivery into various cells, compatible with different cell culture conditions.
- Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
- Cell preparation for transfection Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
- Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
- Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.
- Ver todo (22)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]