Microextracción en fase sólida (SPME)
La microextracción en fase sólida (SPME) es una innovadora y sensible tecnología de preparación de muestras sin disolvente. Sobre la base del principio de adsorción/absorción y desorción, en la SPME se utiliza una fibra recubierta para concentrar los compuestos volátiles y semivolátiles de una muestra.
Categorías destacadas
Descubra nuestros productos de primera clase, que le permitirán obtener resultados precisos en HPLC, GC y valoración de Karl Fischer, entre otras técnicas. Desde el análisis de trazas hasta el equipo de seguridad, lo tenemos cubierto.
Descubra soluciones avanzadas de SPME para una preparación eficiente de las muestras sin disolvente: fibras inteligentes, fibras con núcleo de nitinol, BioSPME.
Consiga un rendimiento superior de la GC con nuestras columnas, fungibles y accesorios. Explore las ofertas de Supelco®.
La SPME se utiliza ampliamente para una variedad de aplicaciones que implican muestras medioambientales, biológicas y farmacéuticas, alimentos sólidos y líquidos, sabores y fragancias, criminalística y toxicología, y pruebas de productos. Entre sus usos típicos se cuentan:
- Análisis medioambientales de muestras de agua y aire
- Análisis de espacio de cabeza de trazas de impurezas en polímeros y muestras sólidas
- Análisis de olores de parte por billón (ppt)
- Análisis del sabor de los productos alimenticios
- Análisis criminalístico de muestras de incendios y explosivos
- Análisis toxicológicos de alcohol o drogas en sangre en la orina y el suero
¿Cómo funciona la SPME?
En la SPME se utiliza una fibra recubierta con una fase de extracción: un líquido (polímero), un sólido (absorbente) o una combinación de ambos. La fibra recubierta está alojada en una aguja protectora y fijada a un soporte parecido a una jeringa.
Cuando la fibra se expone a una muestra, los analitos de la muestra se separan de la matriz de la muestra hacia la fase estacionaria hasta que se establece un equilibrio. El recubrimiento de la fibra extrae los compuestos de la muestra ya sea por absorción (revestimientos líquidos) o por adsorción (revestimientos sólidos). Después de un tiempo de extracción prescrito, se retira la fibra y se inserta directamente en un cromatógrafo, normalmente de cromatografía de gases (GC) o HPLC, para su desorción y análisis. En la GC, la desorción de los analitos se realiza térmicamente, mientras que en la HPLC se utiliza un disolvente para la desorción en una fase líquida.
Ventajas de la SPME
La SPME combina el muestreo, el aislamiento y el enriquecimiento de los analitos en un único, y sencillo, paso. Mediante el control de la polaridad y el grosor del revestimiento de la fibra, el mantenimiento constante del tiempo de muestreo y el control de otros diversos parámetros de extracción, la SPME permite a un analista garantizar resultados muy coherentes y cuantificables de las muestras, aun cuando los analitos se encuentran en concentraciones bajas.
Otras ventajas de la SPME son:
- Ausencia de solvente
- Fáciles de automatizar
- No destructiva para las muestras
- Aplicable a casi cualquier muestra o matriz
- Las fibras utilizadas son reutilizables y económicas
- El pequeño tamaño de la fibra hace que sean útiles para el trabajo de campo
- Compatible con equipos de GC o HPLC
Fibras de SPME para análisis mediante GC
La SPME convencional se utiliza para extraer y concentrar analitos para su análisis en la GC. La extracción se realiza o bien por inmersión directa (DI-SPME), donde la fibra se sumerge directamente en la muestra líquida, o bien por SPME de espacio de cabeza (HS-SPME), donde la fibra se expone en la fase de vapor sobre una muestra.
BioSPME Supel™ para análisis mediante LC-MS
La BioSPME Supel™ es una técnica bioanalítica de micromuestreo y preparación de muestras que se utiliza para extraer rápida y selectivamente una amplia gama de analitos de muestras biológicas, al tiempo que repele macromoléculas no deseadas (por ejemplo, lípidos, proteínas). El análisis posterior suele realizase mediante LC-MS. La BioSPME Supel™ funciona mediante extracción directa, sin pretratamiento de muestras, y proporciona una extracción no exhaustiva basada en el equilibrio.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Recommended fibers based on analyte type and molecular weight; tips for SPME fiber selection for a variety of applications.
- Supel™ BioSPME 96-Pin devices enhance speed and simplicity for plasma protein binding studies and LCMS analyses.
- Answers and tips relating to the application of the solid phase micro-extraction technique.
- SPME fibers with CAR/PDMS and PDMS/DVB coatings on nitinol core assembly enhance fiber performance for solid phase microextraction.
- Selecting the Appropriate SPME Fiber Coating –Effect of Analyte Molecular Weight and Polarity
- Ver todo (24)
Protocolos relacionados
- Aldehydes and ketones are ubiquitous air pollutants. Along with esters and ethers, they are major components of indoor air pollution and are therefore important for industrial hygiene applications.
- Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
- Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
- Se probaron el alto rendimiento, la fiabilidad y la reproducibilidad de la microextracción en fase sólida en espacio de cabeza (HS-SPME) en combinación con cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) para la determinación de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en agua en un ensayo interlaboratorio. La nueva ISO 17943 en la que se utiliza HS-SPME supone una mejora de los métodos oficiales existentes para esta determinación en cuanto a sensibilidad y selectividad.
- Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt
- Ver todo (16)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]
o llame al +1 (800) 244-1173
Más apoyo técnico
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Calculadoras y aplicaciones
Caja de herramientas de la página web: herramientas y recursos de investigación científica para química analítica, ciencias de la vida, síntesis química y ciencia de los materiales.
- Customer Support Request
Soporte al cliente que incluye ayuda con pedidos, productos, cuentas y problemas técnicos del sitio web.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Vídeos relacionados