代谢组学研究
代谢组学是针对细胞、生物体液、组织或生物体中的代谢物、小分子底物、代谢中间体和产物进行的全面研究。这些独特的化学指纹是由细胞过程遗留下来的。代谢组学研究对生物学系统以及疾病、营养、治疗或遗传修饰对生物体的影响进行了生物化学层面的概括。
代谢组学应用
代谢组学应用广泛,通过鉴别疾病生物标志物及评估个性化医疗的毒性,对药物研究作出了重大贡献。在功能基因组学整合过程中,这一学科通过研究基因组、转录组、蛋白质组和代谢组之间的相互作用,在预测基因功能方面发挥着关键作用。微生物挖掘可从菌株优化代谢组学研究结果中获益,而植物代谢组学 则可通过植物代谢物研究推进农业生物技术。环境研究领域亦可利用代谢组学测试污染物影响并优化生物燃料生产,营养研究领域则可利用代谢组学评估营养水平、确保食品安全。
MulitOmics工作流程
理解代谢物和代谢组学
代谢组学途径和分析技术
代谢组学途径是通过利用代谢物、酶、分离工具以及代谢物分析和标记进行研究的。两种最常见的代谢分析技术是靶向和非靶向代谢组学分析。靶向分析定量分析已知的特定代谢物,而非靶向分析则分析已知和未知代谢物的整体代谢概况。代谢指纹分析是一种快速的全局分析,无意专门识别每种代谢物。
代谢组学工作流程和分析方法
代谢组学工作流程涉及整合了样品制备、标准化、校准、分离方法、代谢物检测和数据分析的综合方法。常见样品类型包括血浆、尿液、唾液、组织和细胞。为此需要气相色谱(GC)、高效液相色谱(HPLC)或毛细管电泳(CE)等分离方法与质谱(MS)等检测方法配合使用。代谢物检测常用分析技术包括质谱、核磁共振(NMR)、傅里叶变换红外(FT-IR)光谱和拉曼光谱。代谢组学数据分析需要先进的工具和软件,以确保严格的化合物鉴定和定量以及准确的数据解读。
相关文章
- 胆固醇的生物合成通常发生在肝细胞的内质网中,并以乙酰辅酶A开始,乙酰辅酶A主要来源于线粒体中的氧化反应。乙酰辅酶A和乙酰乙酰辅酶A由HMG-辅酶A合成酶转化为3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A(HMG-辅酶A)。
- 木瓜蛋白酶是肽酶C1家族的一种半胱氨酸蛋白酶。它由单一多肽链组成,含有三个二硫键和一个酶活性所必需的巯基。
- 氧化应激,在一部分上,是由多种细胞过程产生的活性氧介导,并由诸如酶清除剂或抗氧化剂调节剂等细胞抗氧化剂机制所控制的。自由基,如活性氧,会通过细胞引起细胞损伤。
- β-肾上腺素受体可被去甲肾上腺素或肾上腺素激活。详细了解β-肾上腺素受体在蛋白质表达、细胞信号传导和代谢研究中的作用。
- 抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。
- 查看完整内容 (81)
查找更多文章和实验方案
相关产品资源
- 手册:代谢组学
Whether your metabolomics research involves targeted or untargeted metabolomics workflows, our integrated approach for profiling, pinpointing and designating compounds provides efficient and reliable results. This reference guide provides a brief overview of these products.
- 手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南
- 手册:固相萃取(SPE)产品
- 目录:代谢物和酶分析检测试剂盒
- 目录:代谢组学研究天然产品
我们的天然产品线包含从植物来源分离和纯化的植物化学化合物,可助您推动研究工作进展。
- 实验方案:质谱代谢物文库
Whether your metabolomics research involves targeted or untargeted metabolomics workflows, our integrated approach for profiling, pinpointing and designating compounds provides efficient and reliable results. This reference guide provides a brief overview of these products.
- 实验方案:食品酶法分析
- 标准图:氨基酸
氨基酸参照表包含真核生物中存在的20种氨基酸,并根据其侧链和电荷进行分组。了解我们完整的氨基酸产品线,包括丙氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、缬氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、酪氨酸、天冬酰胺、半胱氨酸、谷氨酰胺、蛋氨酸、丝氨酸、苏氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、精氨酸、组氨酸、赖氨酸、甘氨酸和 脯氨酸。立即了解更多内容。
- 视频:如何使用Avanti® Mini-Extruder
观看以下视频演示,了解关于正确使用和维护Avanti® 微型挤出器更多信息。
- 技术文章:利用Roar检测试剂盒进行脂蛋白代谢研究
- 应用说明:使用Supel™ Carbon LC色谱柱对20种非衍生氨基酸进行LC-MS/MS分析