带二维数据矩阵 GS1 条形码的智能标签
轻松获取数据
在制药生产过程中,获取不同原材料的产品相关数据是一项耗时的任务,也是潜在错误的根源。
我们的生命科学产品标签将采用二维数据矩阵 GS1 条形码,用于制药原料和起始材料以及实验室内使用的化学品。这些二维条形码将提供对基本产品信息的无缝访问:项目代码、批号、保质期和全球贸易项目编号 (GTIN)。
特性和优势
- 直接访问以全球统一标准(GS1)
- 通过应用标识符代码(详见 GS1通用规范)
- 我们的立即扫描功能可提供更多产品信息,如 Emprove® Dossiers、CoAs、安全数据表、规格、手册和技术信息
- 通过对纳入的数据进行纠错编码,可最大限度地减少扫描问题
- 我们的/HK/zh/scan-now">立即扫描功能可访问更多产品信息,例如 Emprove<
相关网络研讨会
智能标签 - 原材料供应商为支持药品制造商的生产流程而进行的数字化创新
本网络研讨会将重点介绍行业中适用于二维条形码的不同条形码类型、法规和标准,以及二维数据矩阵条形码的应用和优势。