返回
农药替代加标混标
别名:
农药替代加标混标
Products
产品分类
pesticides (1)
品牌
Supelco (1)
机构
形式
质量水平
应用
包装大小
标准物质类型
技术
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
CRM48460
农药替代加标混标,
certified reference material,
Trace
CERT
®
, 200 μg/mL each component in acetone, ampule of 1 mL