返回
FLM Carbopack
™
X Deactivated Thermal Desorption Tube
别名:
Carbopack
™
X
Products
产品分类
tubes (1)
品牌
Supelco (1)
可持续性
特色
机构
长度(mm)
外径 (mm)
应用
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
28686-U
FLM Carbopack
™
X Deactivated Thermal Desorption Tube,
316 stainless steel (Deactivated w/Supelcoat TD), O.D. x I.D. x L 1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm), preconditioned, pkg of 10 tubes