返回
Corning
®
Axygen
®
96 Well Deep Well Plate
Products
产品分类
plates (1)
制造商
容量 (ml)
包装大小
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
AXYPDW20CCOVANCE
Corning
®
Axygen
®
96 Well Deep Well Plate,
well volume (2.0 mL), case of 50 ea 5 Plates Per Bag. 10 Bags Per Case
展开
查看定价
选择最多4种产品进行对比
比较
全部清除