技术规格说明书
产品名称
N-(2-羟基苯甲酰)吡咯烷 97%
货号
642932
产品品牌
aldrich
CAS号
98841-68-0
分子量
191.23
测试 | 规格 |
---|---|
APPEARANCE | WHITE TO TAN POWDER OR CRYSTALS |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
ELEMENTAL ANALYSIS | CARBON 66.7%-71.5% |
NITROGEN 7.0%- 7.6% | |
GAS LIQUID | 96.5% (MINIMUM) |
APPROVED DECEMBER 10, 2008 RJM |