Merck
主页services软件和数字化平台MQuant® StripScan - 不要猜测,要测量!
MQuant® StripScan - 不要猜测,要测量!
MQuant® StripScan移动应用仅需几秒钟,就能读取MQuant®试纸条的结果,适合用于过程控制(食品饮料生产)、消毒控制或环境检测。检测参数包括:
  • pH测试
  • 抗坏血酸测试
  • 铵测试
  • 硝酸盐测试
  • 亚硝酸盐测试
  • 过氧乙酸测试
  • 过氧化物测试
  • 硫酸盐测试
  • 亚硫酸盐测试
  • 总硬度
MQuant®试纸条提供参数的半定量检测结果。结合应用程序读数后,可提供精准的计数结果。
特点:
  • 快速、准确、可重复性地读取值得信赖的数字化结果
  • 轻松实现数据管理、可追溯性、文件和结果分享
    • 所有适配试纸条现提供通用比色卡,无额外费用
    • MQuant®StripScan应用免费,安卓和苹果应用商店均可 – 马上下载!
如何使用应用程序进行测量?
使用应用程序进行检测
MQuant® StripScan 应用程序图标,该应用用于快速准确读取各种化学测试指标
免费下载MQuant® StripScan 应用程序
MQuant® StripScan应用程序支持移动设备(智能手机和平板),兼容iOS 15和Android OS 12或以上版本。在应用中建立个人档案后,即可记录结果和保存数据。
可在Google Play商店或苹果应用商店搜索“MQuant® StripScan”下载,也可扫描MQuant®检测产品附带的MQuant®色卡上的二维码进行下载。
立即下载用于读取试纸数据的免费手机应用程序
柑橘,含柑橘来源液体样品的烧杯用于检测抗坏血酸,检测用MQuant®抗坏血酸试纸、MQuant®比色卡和试纸盒
检测时,打开移动设备上的MQuant® StripScan应用,准备好MQuant®试纸条和MQuant®比色卡。
MQuant® StripScan应用可轻松读取10个化学指标,详见下方相关产品列表。 
    化学研究员将MQuant®试纸浸入小烧杯液体,检测某个化学指标
    将试纸条浸入准备好的样品中,约2秒。抖掉试纸条上的多余液体,并在纸巾上擦干试纸条背面。
      用户在MQuant® StripScan应用上选择化学指标,用MQuant®试纸检测,通过安装在智能手机上的应用读取结果
      在应用上选择相应的检测参数,等待时间倒数。
        用户将浸湿的MQuant®试纸放在比色卡上,以便能在设备上的MQuant® StripScan应用上读取结果
        倒数时,将浸过的试纸条放在MQuant®比色卡的灰色区域中央。
          用户使用智能手机上的MQuant® StripScan应用扫描浸湿的MQuant®试纸,读取化学指标检测结果
          在倒数结束前,将智能手机置于MQuant®比色卡上空,对准色卡和屏幕上的标记。
          开始自动读数。
            用户在智能手机上安装的MQuant® StripScan应用上查看化学指标检测结果
            应用屏幕直接显示检测结果。所有检测结果均保存在个人档案中。 
              MQuant®试纸包装盒,通用比色卡,两台设备上MQuant® StripScan应用正在运行
              登录MQuant®网站(https://www.mquant-stripscan.com/login)。在这里可管理个人档案,查看和分析结果,将检测数据分享给团队成员或直接传送LIMS系统。
              相关技术资源
              相关产品