Merck
冰箱&冰柜
带有蓝色标签的各种尺寸的B Medical Systems冰箱外盖和面板。
作为科研成功的必需品,每个现代化研究设施都必需配备可靠的实验室设备。我们提供各种各样的天平、离心机、研磨机、均质机、实验室搅拌器和混合器选项,满足您在科研设备和实验室工具方面需求。此外,我们有幸成为B Medical Systems制冷解决方案的合作伙伴和经销商。B Medical Systems冰箱和冰柜提供包括+5 °C、-41 °C/-32 °C和-82 °C在内的一系列冷藏选择。探索我们的各种实验室设备,了解这些优质解决方案如何满足药房、医院、药厂和科研实验室各方研究人员和科学家的需求。   
实验室冰箱
B Medical Systems | L系列
实验室冰箱凭借40年的制冷专长技术开发,专用于在+4 °C至+15 °C的冷藏温度下安全储存样品、标本、培养物和其他实验室制品,并配备多种安全功能。
实验室冰柜
B Medical Systems | F系列
实验室冰箱凭借40年的制冷专长技术开发,专用于在-20 °C以下温度安全储存实验室产品、样品、试验材料、化学品和试剂。
超低温冰柜
B Medical Systems | U系列
超低温冰柜专用于在-86 °C的超低温度下储存血液成分和血浆、人类细胞、组织和其他实验室样品。U系列产品凭借至臻的技术和经济考量,完美满足最高和最苛刻的要求。冷却系统经过能耗及废热和噪声方面的优化设计。标准的出厂设置温度为-82 °C,温度调节范围为-40 °C至-86 °C。
运输系统
B Medical Systems | MT系列
运输系统是专门用于安全运输血液或血液成分的设备。MT系列包括5款被动式(制冷)运输系统。B Medical Systems运输系统适用于许多高强度的运输应用,即使在恶劣的天气条件下也能使用。MT系列符合危险货物的道路(ADR)、铁路(RID)、海洋(IMDG)国际运输的欧洲公约,也符合国际航空运输规定(ICAO-TI / IATA-DGR)。
所有被动式运输箱都可选择共晶制冷系统(-32 °C、+4 °C、+2 2°C和+37 °C)*。