等级
reagent grade
产品线
Vetec™
方案
99%
表单
powder
颜色
white to off-white
mp
190-194 °C (dec.)
SMILES字符串
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
维生素 C 在质子化形式时称为抗坏血酸盐,处于中性状态则称为抗坏血酸。维生素 C 可在植物、动物和鸟类中合成。然而,哺乳动物体内不能合成维生素 C ,而是以抗坏血酸盐形式存在。
应用
L-抗坏血酸用于提取缓冲液,在皂化之前分离出萘草青贮 和燕麦青贮 中的 α-生育酚和 β-胡萝卜素。
生化/生理作用
维生素 C 是有效的抗氧化剂,通过抗坏血酸自由基中间体可逆地氧化为脱氢抗坏血酸。维生素 C 介导合成色氨酸、酪氨酸和叶酸以及胶原蛋白和神经递质。还协调酪氨酸、叶酸和色氨酸代谢;协调甘氨酸、脯氨酸、赖氨酸肉碱和儿茶酚胺羟基化。维生素 C 促进伤口愈合、修复和铁的吸收。是安全的抗色素化合物,补充添加至皮肤护理化妆品中,可有效减少紫外线引起的色素沉着。维生素 C 被认为是有效的皮肤保护剂,具有抗衰老功能。维生素 C 缺乏与坏血病(一种出血性疾病)有关。补充维生素 C 可预防坏血病。维生素 C 还有助于治疗普通感冒。
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
The effect of fibrolytic enzyme, Lactobacillus plantarum and two food antioxidants on the fermentation quality, alpha-tocopherol and beta-carotene of high moisture napier grass silage ensiled at different temperatures
Liu QH, et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 221, 1-11 (2016)
Effects of overnight wilting and additives on the fatty acid profile, alpha-tocopherol and beta-carotene of whole plant oat silages
Liu QH, et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 114370-114370 (2019)
Vitamin C Prevents Ultraviolet-induced Pigmentation in Healthy Volunteers: Bayesian Meta-analysis Results from 31 Randomized Controlled versus Vehicle Clinical Studies
De Dormael R, et al.
The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 12(2), E53-E53 (2019)
Vitamin C in health and disease: its role in the metabolism of cells and redox state in the brain
Figueroa-Mendez R and Rivas-Arancibia, S
Frontiers in Physiology, 6, 397-397 (2015)
Vitamin C in disease prevention and cure: an overview
Chambial S, et al.
Indian Journal of Clinical Biochemistry : IJCB, 28(4), 314-328 (2013)