Merck
SY3H996B9255
Synthonix Corporation
4-(oxetan-3-yl)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
178.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
4-(oxetan-3-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c11-10(12)8-3-1-7(2-4-8)9-5-13-6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
InChI key
ULDXRIXPOPDPMR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77914.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77914.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)