Merck
SY3H5815F783
Synthonix Corporation
N,N-Dimethylpiperidin-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
128.22
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
N,N-dimethyl-N-(4-piperidinyl)amine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
YFJAIURZMRJPDB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/23980.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/23980.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)