Merck
SY3H3D67C31C
Synthonix Corporation
(R)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$161.70
5 G
$644.60
10 G
$1,104.40
供应商货号: PC302896-1G
$161.70
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
选择尺寸
变更视图
1 G
$161.70
5 G
$644.60
10 G
$1,104.40
About This Item
分子量:
157.16
MDL编号:
供应商货号: PC302896-1G
$161.70
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
Iupac Name
(1R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-5H,11H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI key
XTIXPIMMHGCRJD-RXMQYKEDSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49251.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49251.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)